Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin
Produktkod. 10314654 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
100 mg
1000 mg
Förpackningsstorlek:
1000mg
100mg
1mg
5mg
Produktkod. 10314654
Brand: Thermo Scientific™ 21135
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Renat rekombinant streptavidin möjliggör detektering av biotinylerade antikroppar och andra prober i en mängd olika standardanalysmetoder inklusive western blotting, ELISA immunhistokemi och fluorescensavbildning.
  • Renat streptavidin levereras lyofiliserat i fosfatbaserad buffert för omedelbar rekonstitution med vatten
  • Streptavidin är ett biotinbindande protein som ursprungligen isolerats från Streptomyces avidinii
  • Pierce™ streptavidinprodukter använder en rekombinant form av streptavidin med en massa på 53 000 dalton och en nästan neutral pI
  • Streptavidin är ett tetrameriskt protein, där varje subenhet binder en molekyl av biotin med affinitet liknande den för avidin
  • Guanidiniumklorid kommer att dissociera avidin och streptavidin till subenheter, men streptavidin är mer resistent mot dissociation
  • Applikationer: ELISA (analysberoende), western blot (analysberoende)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Okonjugerad
Kvantitet 100 mg
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 2 till 8 °C.
Form Solid
Produktlinje Pierce
Produkttyp Streptavidinkonjugat (fluorescerande)
Målmolekyl Biotin