Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin
Produktkod. 10700995 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
100 mg
1000 mg
Förpackningsstorlek:
1000mg
100mg
1mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10700995 5 mg 5mg
10147723 1 mg 1mg
10314654 100 mg 100mg
15374870 1000 mg 1000mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10700995 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21125
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Renat rekombinant streptavidin möjliggör detektering av biotinylerade antikroppar och andra prober i en mängd olika standardanalysmetoder inklusive western blotting, ELISA immunhistokemi och fluorescensavbildning.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin är en renad okonjugerad rekombinant proteinform.
Egenskaper hos Streptavidin:
  • Rekombinant streptavidin—högkvalitativt protein, 53 kDa, pI = 6,8 till 7,5
  • Rent protein —väljer rent, okonjugerat protein för biotinblockering och kontroll
Det renade rekombinanta Streptavidin möjliggör detektion av biotinylerade antikroppar och andra prober i en rad standardanalysmetoder, inklusive Western blotting, ELISA immunohistokemi och fluorescensavbildning. Renat streptavidin tillförs som lyofiliserat i fosfatbaserade buffertar för omedelbar återuppbyggnad med vatten.
Streptavidin är ett biotinbindande protein som ursprungligen isolerades från Streptomyces avidinii. Till skillnad från avidin har streptavidin inga kolhydrater och har en lätt sur pI-halt på 5. Thermo Scientific Pierce Streptavidinprodukter använder en rekombinant form av streptavidin med en massa på 53 000 dalton och en nästan neutral pI. Streptavidin är ett tetramer protein, där varje subenhet binder en biotinmolekyl med affinitet liknande den hos avidin. Guanidiniumklorid dissocierar avidin och streptavidin i underenheter, men streptavidin är mer motståndskraftigt mot dissociation.
Relaterade produkter
  • Pierce™ Streptavidin, konjugerad pepparrotsperoxidas (katt. Nr. 21126)
  • Pierce™ Streptavidin, alkalisk fosfatas konjugerad (Cat. Nr. 21324)
  • Pierce™ Streptavidin, Maleimid-aktiverat (Cat. Nr. 21102)
  • Pierce™ Streptavidin, hydrazidaktiverat (katt. Nr. 21120)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Okonjugerad
Kvantitet 5 mg
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 2 till 8 °C.
Form Solid
Produktlinje Pierce
Produkttyp Streptomycin
Målmolekyl Biotin
Etikett eller färgämne Omärkt