Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
100 mg
1000 mg
Förpackningsstorlek:
1000mg
100mg
1mg
5mg
Beskrivning
- Renat streptavidin levereras lyofiliserat i fosfatbaserad buffert för omedelbar rekonstitution med vatten
- Streptavidin är ett biotinbindande protein som ursprungligen isolerats från Streptomyces avidinii
- Pierce™ streptavidinprodukter använder en rekombinant form av streptavidin med en massa på 53 000 dalton och en nästan neutral pI
- Streptavidin är ett tetrameriskt protein, där varje subenhet binder en molekyl av biotin med affinitet liknande den för avidin
- Guanidiniumklorid kommer att dissociera avidin och streptavidin till subenheter, men streptavidin är mer resistent mot dissociation
- Applikationer: ELISA (analysberoende), western blot (analysberoende)
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Okonjugerad |
| Kvantitet | 1 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 2 till 8 °C. |
| Form | Solid |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | Streptomycin |
| Målmolekyl | Biotin |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |