Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidinagaros
Produktkod. 11846764 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11846764 10 mL 10ml
10742545 2 mL 2ml
10178163 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11846764 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20353
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Bind biotinylerade proteiner och andra ligander med ett brett urval av högkvalitativa agaros- och akrylamidpärlor och kolonner av rekombinant streptavidin-biotinbindande protein.
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidinhartser omfattar ett brett urval av högkvalitativa affinitetspärlor och kolonner för nästan alla slags biotinbaserade reningsförfaranden.
Ytterligare information och onlinebeställning
Pierce Streptavidin Agarose och UltraLink Hartser tillhandahåller immobiliserat streptavidin biotinbindande protein i olika hartsformat, bindningskapacitet och förpackningsstorlekar för att passa nästan alla immunoutfällnings- eller affinitetsreningsprocedur som involverar biotinylerade molekyler. Produkterna använder en rekombinant form av streptavidin med en massa på 53 kDa och en nästan neutral pl. Hartserna framställs genom kovalent koppling av streptavidin till den porösa agarosen eller UltraLink Biostöd med effektiv och stabil kemi, vilket resulterar i Streptavidin Agarose och UltraLink Hartser som är laktåliga och stabila vid pH 2-11. Produkterna är utmärkta val för en mängd olika små eller storskaliga affinitetsreningsapplikationer som involverar biotinylerade makromolekyler, inklusive separation av biotinylerade molekyler från prover och immunoutfällning av antigener med hjälp av biotinmärkta antikroppar.
Höjdpunkter:
  • Beprövad kopplingskemi– metoderna som används för att framställa dessa hartser är överlägsna typiska cyanogenbromid (CNBr) immobilisering, vilket ger hög funktionalitet, låg ospecifik bindning och utmärkt läckningsbeständighet
  • Mångsidiga hartser– Agaros (polysackaridbaserad) och UltraLink™ Biosupport (akrylamidbaserade) hartser ger två olika alternativ för speciella experimentella förhållanden och är kompatibla med gravitationsflöde, spinn och FPLC metoder
  • Finns i flera format– välj mellan två hartstyper, vanliga eller högkapacitetspreparat, och små eller storskaliga förpackningsstorlekar (bulkstorlekar finns också tillgängliga)
  • Överlägsen prestanda– High Capacity Resin har 2 till 3 gånger högre bindningskapacitet än alternativa leverantörsprodukter, vilket tillåter användning av små mängder harts för experiment
Objektspecifika egenskaper:
  • Agaroshartser är tvärbundna 6% pärlformade agaroser
  • UltraLink Hartspärlstav akrylamidstöd (UltraLink Biostöd)
  • Plus- och högkapacitetshartser har högre belastning (dvs. densitet) av immobiliserat streptavidinprotein än de vanliga formerna
Rekommenderas för:
Rening av membranantigener i samband med biotinylerade monoklonala antikroppar; Cellytmärkning med biotinyleringsreagens, följt av utfällning med immobiliserat streptavidin; Rening av cellyteglykoproteiner med användning av biotinylerat Concanavalin A; Återvinning av enkelsträngat DNA för dideoxisekvensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Frys inte hartset. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Produktlinje Pierce
Kvantitet 10 mL
Proteinform Rekombinant
Mål Biotinmärkt molekyl
Typ Agaros
Stationär fas Streptomycin
Tillräckligt för Bindande 15 till 28μ g biotin/ml harts (1 till 3 mg biotinylerat BSA/ml harts)
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts
Bindande kapacitet 1 till 3 mg biotinylerad BSA-bindning per ml harts