Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidinbelagda högkapacitetsplattor
Produktkod. 10003413 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Antal Wells:
96
384
Formatera:
96 brunnar
Standard
Stripplåt
Detektionsmetod:
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
fluorescens
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal Wells Formatera Detektionsmetod Förpackningsstorlek
10003413 Vitt 96 96 brunnar Kemiluminescens Paket med 5
10532964 Svart 96 Standard fluorescens Paket med 5
10097683 Svart 384 Standard fluorescens Paket med 5
10666234 Klart 96 Stripplåt Kolorimetrisk Paket med 5
10752024 Klart 96 96 brunnar Kolorimetrisk Paket med 5
10352444 Klart 384 Standard Kolorimetrisk Paket med 5
10693954 Vitt 384 96 brunnar Kemiluminescens Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10003413 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2950.00 SEK
    2713.65 SEK / Paket med 5
    Save 236.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin High Binding Capacity (HBC)-belagda plattor är designade för att binda biotinylerade oligonukleotider och peptider med högre bindningseffektivitet än andra kommersiellt tillgängliga plattor.
Pierce Streptavidin High Binding Capacity (HBC)-plattor tillverkas med en exklusiv beläggningsmetod som ger en streptavidinbelagd platta med fyra till fem gånger bindningskapaciteten jämfört med andra kommersiellt tillgängliga polystyrenprovplattor. Användning av en Pierce Streptavidin HBC-platta kan resultera i en analys med bredare dynamiskt omfång och bättre linjäritet, vilket leder till förbättrad analysprecision. Plåtarna erbjuds i flera plåtformat, plåtfärger och beläggningsvolymer.
Thermo Scientific Pierce Streptavidinbelagda högkapacitetsplattor är utformade för bindning av biotinylerade oligonukleotider och peptider med högre bindningseffektivitet än andra kommersiellt tillgängliga plattor.
Pierce Streptavidin-belagda plattor används i stor utsträckning för tillämpningar som ELISA och andra analysprotokoll. Dessa biotinbindande plattor har olika kapaciteter och känsligheter för maximal flexibilitet. Till exempel kan plattor med hög bindningskapacitet (HBC) användas för screening av antiterapeutika/antiläkemedelsantikroppar (ADA) för immunogenicitetsforskning och utveckling av biologiska läkemedel (1,2). Både vanliga och HBC-plattor har använts i aptameranalyser för kliniska och industriella behov, tillsammans med neurobiologisk forskning för terapier och förebyggande, bland andra tillämpningar (3 –5).
Egenskaper hos streptavidinbelagda högkapacitetsplattor inkluderar:
  • Unik plåtbeläggningsteknik—resulterar i hög belastning och bindningskapacitet
  • Streptavidinbelagda valplåtar—har upp till fem gånger bindningskapaciteten jämfört med typiska plattor
  • Bredare dynamiskt omfängd—förlänger det kvantitativa omfånget så att det finns mindre behov av utspädningar
  • Spara tid—på förblockerade plattor för att minska antalet teststeg
  • Flexibla analysformat—belagda plattor erbjuds i 8-brunnsremsor för att minska avfall
Den proprietära plattbeläggningsteknologin som används för att tillverka dessa Pierce-belagda plattor ger högkapacitetsplattor med en bredare detektionsgräns än plattor med vanlig bindningskapacitet. Standardkurvan uppvisar större linjäritet för att upptäcka små biotinylerade molekyler såsom peptider och oligonukleotider, vilket resulterar i högre analysprecision.
Referenser
  1. J Immunol Metoder. Apr 2016; 431:45-51
  2. J Immunol Metoder. 28 februari 2011; 365(1-2):38-49
  3. Kräftan (Basel). 25 okt 2022; 14(21):5222
  4. J Mikrobiol Biotechnol. 28 juni 2013; 23(6):878-84
  5. Acta Neuropathol Commun. 31 maj 2018; 6(1):43
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Hög kapacitet, affinitet
Formatera 96 brunnar
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara tallrikar vid 4 °C i oöppnade påsar. När de öppnats, placera oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel och förvara vid 4 °C.
Detektionsmetod Kemiluminescens
Produktlinje Pierce
Färg Vitt
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Ytbehandling Streptomycin
Antal per förpackning 5 tallrikar
Plattblockering SuperBlock™ Buffert
Kvantitet 5 tallrikar