Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidinbelagda högkapacitetsplattor
Produktkod. p-7227875 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Antal Wells:
96
384
Formatera:
96 brunnar
Standard
Stripplåt
Detektionsmetod:
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
fluorescens
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10532964
Brand: Thermo Scientific™ 15503
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin High Binding Capacity (HBC)-belagda plattor är designade för att binda biotinylerade oligonukleotider och peptider med högre bindningseffektivitet än andra kommersiellt tillgängliga plattor.
Pierce Streptavidin High Binding Capacity (HBC)-plattor framställs med en exklusiv beläggningsmetod som ger en streptavidinbelagd platta med fyra till fem gånger så mycket bindningskapacitet som andra kommersiellt tillgängliga polystyrenanalysplattor. Användning av en Pierce Streptavidin HBC-platta kan resultera i en analys med ett bredare dynamiskt område och bättre linjäritet, vilket leder till förbättrad analysprecision. Plåtarna erbjuds i flera plåtformat, plåtfärger och beläggningsvolymer.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin-belagda högkapacitetsplattor är designade för bindning av biotinylerade oligonukleotider och peptider med högre bindningseffektivitet än andra kommersiellt tillgängliga plattor.
Pierce Streptavidin-belagda plattor används ofta för tillämpningar som ELISA och andra analysprotokoll. Dessa biotinbindande plattor kommer med olika kapaciteter och känsligheter för maximal flexibilitet. Till exempel kan plattorna med hög bindningskapacitet (HBC) användas för anti-terapeutiska/anti-läkemedelsantikroppar (ADA) screening för immunogenicitetsforskning och biologisk utveckling (1,2). Både vanliga plattor och HBC-plattor har använts i aptamer-analyser för kliniska och industriella behov, tillsammans med neurobiologisk forskning för terapi och förebyggande, bland andra applikationer (–3 5).
Funktioner hos Streptavidin-belagda högkapacitetsplattor inkluderar:
Unik plåtbeläggningsteknik resulterar —i hög belastnings- och bindningskapacitet
Streptavidin-belagda tillvalsplattor har upp —till fem gånger så mycket bindningskapacitet som typiska plattor
Bredare dynamiskt område utökar det —kvantitativa området så att det finns mindre behov av utspädningar
Spara tid förblockerade —plattor för att minska antalet analyssteg
Flexibla analysformat belagda plattor som erbjuds —i remsor med 8 brunnar för att minska avfallet
Den egenutvecklade plåtbeläggningstekniken som används för att tillverka dessa Pierce-belagda plåtar ger plåtar med hög kapacitet med en bredare detektionsgräns än plåtar med vanlig bindningskapacitet. Standardkurvan uppvisar större linjäritet för att detektera små biotinylerade molekyler såsom peptider och oligonukleotider, vilket resulterar i större analysprecision.
Referenser
1. J Immunol Methods. 2016 apr;431:45-51
2. J Immunol Methods. 28 februari 2011;365(1-2):38-49
3. Cancer (Basel). 2022 25 oktober;14(21):5222
4. J Microbiol Biotechnol. 28 juni 2013;23(6):878-84
5. Acta Neuropathol Commun. 31 maj 2018;6(1):43
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Hög kapacitet, affinitet
Formatera Standard
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara tallrikar vid 4 °C i oöppnade påsar. När de öppnats, placera oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel och förvara vid 4 °C.
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje Pierce
Färg Svart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Ytbehandling Streptomycin
Antal per förpackning 5 tallrikar
Plattblockering SuperBlock™ Buffert
Kvantitet 5 tallrikar