Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidinbelagda plattor
Produktkod. 10278243 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Formatera:
Standard
Stripplåt
Plattblockering:
Blocker™ BSA-buffert
SuperBlock™ Buffert
Kvantitet:
5 tallrikar
5 x 5 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Formatera Plattblockering Kvantitet Förpackningsstorlek
10278243 Svart Standard SuperBlock™ Buffert 5 tallrikar Paket med 5
10485775 Svart Standard Blocker™ BSA-buffert 5 tallrikar Paket med 5
10412905 Svart Standard SuperBlock™ Buffert 5 tallrikar -
10687764 Klart Stripplåt Blocker™ BSA-buffert 5 tallrikar Paket med 5
10185423 Klart Stripplåt SuperBlock™ Buffert 5 tallrikar Paket med 5
10195423 Klart Stripplåt SuperBlock™ Buffert 5 x 5 tallrikar Paket med 25
10155473 Klart Standard Blocker™ BSA-buffert 5 tallrikar Paket med 5
10288243 Klart Standard SuperBlock™ Buffert 5 tallrikar Paket med 5
10485005 Klart Standard SuperBlock™ Buffert 5 x 5 tallrikar Paket med 25
10678534 Klart Standard SuperBlock™ Buffert 5 tallrikar Paket med 5
10308783 Vitt Standard Blocker™ BSA-buffert 5 tallrikar Paket med 5
10722984 Vitt Standard SuperBlock™ Buffert 5 tallrikar Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10278243 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15119
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin-belagda plattor är förblockerade och färdiga att använda polystyrenplattor med 96 brunnar och 384 brunnar för bindning av biotinylerade antikroppar eller prober för ELISA och andra målspecifika analyser.
Streptavidin-belagda mikroplattor tillhandahåller den biotinbindande funktionen som behövs för en mängd olika ELISA och andra analysprocedurer baserade på biotinylerade infångningsantikroppar, peptidantigener och andra analyter såsom oligonukleotider. Pierce Streptavidin-belagda plattor finns tillgängliga i klara, vita och svarta plattor för användning med kolorimetriska, kemiluminescerande respektive fluorescerande detektionsmetoder.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin-belagda plattor är förblockerade och färdiga att använda polystyrenplattor för att binda biotinylerade antikroppar eller prober för ELISA och andra målspecifika analyser.
Funktioner hos Streptavidin-belagda plattor inkluderar:
• Ungefärlig bindningskapacitet är∼ 5 pmol biotin/brunn
• Enkel och skonsam immobilisering av biotininnehållande konjugat
• Låg ospecifik bindning
• Ingen denaturering av proteinkomponenten i ett konjugat vid bindning
• Idealisk för att binda små biotinylerade hydrofila molekyler (t.ex. peptider) som vanligtvis uppvisar dålig bindning till polystyren
• Förblockerad med ditt val av Blocker BSA eller SuperBlock Blockerande buffert
Biotinbindande plattor är idealiska för tillämpningar när direkt adsorption till polystyren denaturerar antikroppar eller målmolekylen. Streptavidin är det mest populära och allmänt tillgängliga biotinbindande proteinet för forskningsmetoder. Streptavidin har en isoelektrisk punkt på 5 till 6, vilket resulterar i låga ospecifika interaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Standardkapacitet, Affinitet
Formatera Standard
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara tallrikar vid 4 °C i oöppnade påsar. När de öppnats, placera oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel och förvara vid 4 °C. Plattorna levereras vid rumstemperatur.
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje Pierce
Färg Svart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Ytbehandling Streptomycin
Plattblockering SuperBlock™ Buffert
Kvantitet 5 tallrikar