Description
Streptavidin-belagda mikroplattor tillhandahåller den biotinbindande funktionen som behövs för en mängd olika ELISA och andra analysprocedurer baserade på biotinylerade infångningsantikroppar, peptidantigener och andra analyter såsom oligonukleotider. Pierce Streptavidin-belagda plattor finns tillgängliga i klara, vita och svarta plattor för användning med kolorimetriska, kemiluminescerande respektive fluorescerande detektionsmetoder.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin-belagda plattor är förblockerade och färdiga att använda polystyrenplattor för att binda biotinylerade antikroppar eller prober för ELISA och andra målspecifika analyser.
Funktioner hos Streptavidin-belagda plattor inkluderar:
• Ungefärlig bindningskapacitet är∼ 5 pmol biotin/brunn
• Enkel och skonsam immobilisering av biotininnehållande konjugat
• Låg ospecifik bindning
• Ingen denaturering av proteinkomponenten i ett konjugat vid bindning
• Idealisk för att binda små biotinylerade hydrofila molekyler (t.ex. peptider) som vanligtvis uppvisar dålig bindning till polystyren
• Förblockerad med ditt val av Blocker BSA eller SuperBlock Blockerande buffert
Biotinbindande plattor är idealiska för tillämpningar när direkt adsorption till polystyren denaturerar antikroppar eller målmolekylen. Streptavidin är det mest populära och allmänt tillgängliga biotinbindande proteinet för forskningsmetoder. Streptavidin har en isoelektrisk punkt på 5 till 6, vilket resulterar i låga ospecifika interaktioner.
Specifications
Specifications
| Bindande egendom | Standardkapacitet, Affinitet |
| Formatera | Standard |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara tallrikar vid 4 °C i oöppnade påsar. När de öppnats, placera oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel och förvara vid 4 °C. Plattorna levereras vid rumstemperatur. |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Produktlinje | Pierce |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Ytbehandling | Streptomycin |
| Show More |