Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidinbelagda plattor
Produktkod. 10687764 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Formatera:
96 brunnar
Standard
Stripplåt
Plattblockering:
Blocker™ BSA-buffert
SuperBlock™ Buffert
Kvantitet:
5 tallrikar
5 x 5 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Formatera Plattblockering Kvantitet Förpackningsstorlek
10687764 Klart Stripplåt Blocker™ BSA-buffert 5 tallrikar Paket med 5
10485775 Svart Standard Blocker™ BSA-buffert 5 tallrikar Paket med 5
10278243 Svart Standard SuperBlock™ Buffert 5 tallrikar Paket med 5
10412905 Svart 96 brunnar SuperBlock™ Buffert 5 tallrikar -
10185423 Klart Stripplåt SuperBlock™ Buffert 5 tallrikar Paket med 5
10195423 Klart Stripplåt SuperBlock™ Buffert 5 x 5 tallrikar Paket med 25
10155473 Klart Standard Blocker™ BSA-buffert 5 tallrikar Paket med 5
10288243 Klart 96 brunnar SuperBlock™ Buffert 5 tallrikar Paket med 5
10485005 Klart 96 brunnar SuperBlock™ Buffert 5 x 5 tallrikar Paket med 25
10678534 Klart Standard SuperBlock™ Buffert 5 tallrikar Paket med 5
10308783 Vitt Standard Blocker™ BSA-buffert 5 tallrikar Paket med 5
10722984 Vitt 96 brunnar SuperBlock™ Buffert 5 tallrikar Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Artikelnummer. 10687764 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 15121
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Alle Werbeaktionen anzeigen
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin-belagda plattor är förblockerade och färdiga att använda polystyrenplattor med 96 brunnar och 384 brunnar för bindning av biotinylerade antikroppar eller prober för ELISA och andra målspecifika analyser.
Streptavidin-belagda mikroplattor tillhandahåller den biotinbindande funktionen som behövs för en mängd olika ELISA och andra analysprocedurer baserade på biotinylerade infångningsantikroppar, peptidantigener och andra analyter såsom oligonukleotider. Pierce Streptavidin-belagda plattor finns tillgängliga i klara, vita och svarta plattor för användning med kolorimetriska, kemiluminescerande respektive fluorescerande detektionsmetoder.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin-belagda plattor är förblockerade och färdiga att använda polystyrenplattor för att binda biotinylerade antikroppar eller prober för ELISA och andra målspecifika analyser.
Funktioner hos Streptavidin-belagda plattor inkluderar:
• Ungefärlig bindningskapacitet är∼ 5 pmol biotin/brunn
• Enkel och skonsam immobilisering av biotininnehållande konjugat
• Låg ospecifik bindning
• Ingen denaturering av proteinkomponenten i ett konjugat vid bindning
• Idealisk för att binda små biotinylerade hydrofila molekyler (t.ex. peptider) som vanligtvis uppvisar dålig bindning till polystyren
• Förblockerad med ditt val av Blocker BSA eller SuperBlock Blockerande buffert
Biotinbindande plattor är idealiska för tillämpningar när direkt adsorption till polystyren denaturerar antikroppar eller målmolekylen. Streptavidin är det mest populära och allmänt tillgängliga biotinbindande proteinet för forskningsmetoder. Streptavidin har en isoelektrisk punkt på 5 till 6, vilket resulterar i låga ospecifika interaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bindande egendom Standardkapacitet, Affinitet
Formatera Stripplåt
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara tallrikar vid 4 °C i oöppnade påsar. När de öppnats, placera oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel och förvara vid 4 °C. Plattorna levereras vid rumstemperatur.
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Ytbehandling Streptomycin
Plattblockering Blocker™ BSA-buffert
Kvantitet 5 tallrikar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.