Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Högkänslig Streptavidin-HRP, förutspädd
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity Streptavidin HRP Conjugate är ett exklusivt peroxidaskonjugerat streptavidinbiotinbindande protein som ger signalförstärkning som poly-HRP och exceptionell lagringsstabilitet.
Höjdpunkter:
Hög känslighet– upptäck låga nivåer av mål utan bakgrund; få höga signal-brus-förhållanden
Kostnadseffektivt– använda mindre konjugat i Western blotting och ELISA applikationer och ändå få utmärkta resultat
Flexibel– kompatibel med typiska kemiluminescerande, fluorescerande och kolorimetriska peroxidassubstrat
Bekväm– färdigt att använda stabiliserat vätskeformat innebär att det inte finns någon väntan på upptining och inget behov av att alikvotera
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaring vid °4 C i minst ett år. |
| Specificitet | Biotin |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk, kemiluminescens, kemifluorescens |
| Enzym | HRP (pepparrotsperoxidas) |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Western Blotting, ELISA, ELISA |
| Produktlinje | Pierce |
| Etikett eller färgämne | HRP (pepparrotsperoxidas) |
| Målmolekyl | Biotin |
| Kvantitet | 2 mL |
Säkerhet och hantering
- Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP, Pre-Diluted
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one