Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Högkänslig Streptavidin-HRP
Produktkod. 10598893 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10598893 0.5 mL 0.5ml
11896814 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
d
Produktkod. 10598893 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2685.00 SEK
    2496.65 SEK / 0.5ml
    Save 188.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
d
Förstärka signalen i Western blot, ELISA eller andra biotinbaserade detektionsmetoder med detta exklusiva, höga signal-till-brus, peroxidas-konjugerade, färdiga att använda streptavidin.
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity Streptavidin HRP Conjugate är ett exklusivt peroxidaskonjugerat streptavidinbiotinbindande protein som ger signalförstärkning som poly-HRP och exceptionell lagringsstabilitet.
  • Thermo Scientific Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP är ett exklusivt peroxidaskonjugerat streptavidin biotinbindande protein
  • Det ger signalförstärkning som poly-HRP och exceptionell lagringsstabilitet
  • Denna specialtillverkade variant av HRP-konjugerat streptavidinprotein uppfyller kraven från dagens forskare för känsligare detektion i ELISA och Western blotting-applikationer
  • Konjugat är lämpligt för användning med kemiluminescerande, kemifluorescerande eller kolorimetriska substrat
  • Varje högkänsligt HRP-konjugat är förpackat i en lättanvänd stabiliserad lösning som möjliggör bekväm förvaring vid 4 °C i minst ett år
  • Experiment indikerar att Streptavidin-HRP med hög känslighet kan spädas 8 till 10 gånger mer än traditionella HRP-konjugat och fortfarande ge liknande resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1,–0 1,1 mg/ml
Konjugera HRP
Detektionsmetod Kolorimetrisk, kemiluminescens, kemifluorescens
Kvantitet 0.5 mL
Innehåll och lagring Förvaring vid °4 C i minst ett år.
Form Vätska
Produktlinje Pierce
För användning med (applikation) Western Blotting, ELISA
Specificitet Biotin
Målmolekyl Biotin