Description
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity Streptavidin HRP Conjugate är ett exklusivt peroxidaskonjugerat streptavidinbiotinbindande protein som ger signalförstärkning som poly-HRP och exceptionell lagringsstabilitet.
- Thermo Scientific Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP är ett exklusivt peroxidaskonjugerat streptavidin biotinbindande protein
- Det ger signalförstärkning som poly-HRP och exceptionell lagringsstabilitet
- Denna specialtillverkade variant av HRP-konjugerat streptavidinprotein uppfyller kraven från dagens forskare för känsligare detektion i ELISA och Western blotting-applikationer
- Konjugat är lämpligt för användning med kemiluminescerande, kemifluorescerande eller kolorimetriska substrat
- Varje högkänsligt HRP-konjugat är förpackat i en lättanvänd stabiliserad lösning som möjliggör bekväm förvaring vid 4 °C i minst ett år
- Experiment indikerar att Streptavidin-HRP med hög känslighet kan spädas 8 till 10 gånger mer än traditionella HRP-konjugat och fortfarande ge liknande resultat
Specifications
Specifications
| Koncentration | 1,–0 1,1 mg/ml |
| Konjugera | HRP |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk, kemiluminescens, kemifluorescens |
| Kvantitet | 0.5 mL |
| Innehåll och lagring | Förvaring vid °4 C i minst ett år. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Pierce |
| För användning med (applikation) | Western Blotting, ELISA |
| Specificitet | Biotin |
| Målmolekyl | Biotin |