Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin magnetiska pärlor
Produktkod. p-4531528 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10150874 1 mL Varje
10615204 5 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10150874 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88816
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ening eller immunutfällning av biotinylerade proteiner eller affinitetsligander med streptavidinbelagda magnetiska partiklar för magnetbaserad separation.
Accelerera genomströmningen för automatiserad magnetisk rening av biotinylerade molekyler med Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin magnetiska kulor.
Magnetiska streptavidinkulor möjliggör affinitetsrening av biotinmärkta målmolekyler utan kolonner eller centrifugering. Plattformen tillhandahåller en snabb och bekväm metod för manuell eller automatiserad immunoutfällning, proteininteraktionsanalys, DNA-protein pull-down och rening som involverar biotinmärkta proteiner och nukleinsyror. De superparamagnetiska partiklarna av järnoxid ger överlägsen prestanda (hög kapacitet och låg ospecifik bindning) jämfört med andra kommersiella magnetiska kulor. Biotinylerade molekyler läggs helt enkelt till de streptavidinbelagda magnetiska kulorna för bindning. Pierce Streptavidin magnetiska kulor är validerade och optimerade för användning med magnetiska plattformar med hög genomströmning, såsom Thermo Scientific KingFisher™ 96 och KingFisher Flex Instruments, men kulor möjliggör också premiumprestanda för enkla bänktillämpningar med ett lämpligt magnetiskt ställ.
Höjdpunkter:
  • Högpresterande kulor– icke-aggregerande, förblockerade, superparamagnetiska mikropartiklar av järnoxid, ger exceptionell enhetlighet för både automatiserade HTS och manuella tillämpningar
  • Stabil immobiliseringskemi– streptavidin immobiliseras med användning av lakningresistent kemi
  • Hög kapacitet– kulor av överlägsen kvalitet med hög bindningskapacitet ger snabb och effektiv biomolekylrening från komplexa prover
  • Låg ospecifik bindning– stabila, förblockerade kulor ger rena reningsprodukter (t.ex. antigen eluerat i IP med biotinylerad antikropp) som är kompatibla med masspektrometrianalys och andra nedströmsanalyser
  • Överlägsen prestanda– nästan tre gånger högre bindningskapacitet än typiska kulor från andra leverantörer, vilket tillåter användning av mindre mängder per experiment
Egenskaper för streptavidin magnetiska kulor:
  • Sammansättning: jonoxidpartiklar kovalent belagda med ett monolager av streptavidinprotein
  • Magnetisering: superparamagnetisk (inget magnetiskt minne)
  • Kulstorlek: 1 μm (nominell medeldiameter)
  • Densitet: 2g/cm 3
  • Koncentration: 10 mg kulor per milliliter slam i 0,05 % natriumazid
  • Bindningskapacitet: ca. 55 μg biotinylerad kanin-IgG per mg kulor; ca. 3500 pmol biotinylerat fluorescein per milliliter kulor
  • RNas: dessa kullösningar är INTE testade och certifierade för att vara RNAs-fria
Krävs:
Thermo Scientific KingFisher 96 eller KingFisher Flex Instrument eller annan magnetisk separatorenhet
Rekommenderas för:
Immunoprecipitera antigener (med användning av biotinylerade antikroppar) från en mängd olika källor; Samimmunoprecipitera interaktionskomplex med användning av biotinylerade antikroppar; Fånga protein-protein-interaktioner i pull-down-analyser med biotinylerade betesproteiner; Isolera biotinmärkta DNA-proteinkomplex från cell- eller vävnadsextrakt; Fånga enkelsträngade biotinylerade DNA-oligor; Isolera biotinylerade PCR-produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Koncentration Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Innehåll och lagring Upon receipt store at 4°C. Product is shipped on an ice pack.
Partikelstorlek 1 μm
Form Liquid
Produktlinje Pierce
Kvantitet 1 mL
Proteinform Recombinant
Mål Biotin
Typ Magnetic Affinity Bead
Ligandtyp Streptavidin