Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Poly-HRP
Produktkod. 10571164 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10571164 0.5 mL 0.5ml
1 options
Produktkod. 10571164 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21140
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Amplifiera signalen och förbättra detektion av biotinylerade antikroppar för IHC och andra metoder med användning av detta streptavidin konjugerat med HRP-polymerer.
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin Poly-HRP Conjugate är streptavidin biotinbindande protein som är konjugerat med polymerer av pepparrotsperoxidas, vilket möjliggör signalförstärkning och detektion av biotinylerade antikroppar för IHC och andra metoder.
Detta poly-HRP-konjugat är designat för att leverera den högsta känsligheten och låg bakgrund i immunanalyser där provvolymen är begränsad eller när målmolekylen är närvarande vid låga nivåer. Pierce Streptavidin Poly-HRP renas för att ta bort okonjugerade streptavidinmolekyler som minskar signalintensiteten genom att konkurrera om bindningsställen med pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugatmolekyler. Dessutom saknar konjugatet HRP-monomerer som kan orsaka bakgrundssignaler. Pierce Streptavidin Poly-HRP är kompatibel med kromogena, fluorogena och kemiluminescerande HRP-substrat som används i ELISA Western blotting, immunhistokemi (IHC) och nukleinsyrahybridiseringsanalyser.
Höjdpunkter:
  • Hög känslighet– upptäcka låga mängder av mål (lågt pikogram-femtogramområde) med höga signal-brus-förhållanden
  • Robust– konsekvent tillverkning och rening för att eliminera låg- och icke-konjugerade molekyler för minimal bakgrund och hög känslighet
  • Flexibel– kompatibel med kromogena, fluorogena och kemiluminescerande substrat
  • Mångsidig– kompatibel med ELISA , Western blotting och immunhistokemi (IHC)
  • Lätt att använda– kan direkt ersättas med immunanalyser och andra detektionsanalyser
  • Bekväm– bruksfärdigt stabiliserat vätskeformat lagrat vid 4 °C
  • Kostnadseffektivt– kräver mindre konjugat per analys och standard HRP-konjugat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid 4 °C
Specificitet Biotin
Enzym HRP (pepparrotsperoxidas)
Form Vätska
För användning med (applikation) Västlig blot, ELISA, Immunohistokemi
Produktlinje Pierce
Etikett eller färgämne HRP (pepparrotsperoxidas)
Målmolekyl Biotin
Kvantitet 0.5 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Streptavidin Poly HRP
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride