Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, Maleimid-aktiverad
Produktkod. 10321204 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10321204 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 10321204 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2255.00 SEK
    1691.65 SEK / 1mg
    Save 563.35 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Utför Western blot, ELISA eller annan biotinbaserad detektion med renat och HRP-, AP-, FITC-, TRITC-, PE- eller APC-konjugerat eller maleimid-/hydrazidaktiverat streptavidin.
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin och konjugat inkluderar renat rekombinant streptavidin biotinbindande protein, plus standard SA-HRP, SA-AP och fluorescerande konjugat för biotinbaserade analyser.
Dessa renade och konjugerade former av rekombinant streptavidinprotein möjliggör detektion av biotinylerade antikroppar och andra prober i en mängd olika standardanalysmetoder, inklusive Western blotting, ELISA , immunhistokemi och fluorescensavbildning. Renat streptavidin och streptavidin-HRP-konjugaten (peroxidaskonjugerat streptavidin) levereras lyofiliserade i fosfatbaserade buffertar för omedelbar rekonstituering med vatten. Alkaliska fosfataskonjugat levereras som en vätska i en Tris-baserad buffert.
Höjdpunkter:
  • Rekombinant streptavidin– högkvalitativt protein, 53 kDa, pI är lika med 6,8 till 7,5
  • Rent protein och enzymkonjugat– välj rent, okonjugerat protein för biotinblockering och kontroller; enzymkonjugat för substratbaserad detektion
  • Fluoroforkonjugat– standard fluorescerande former (fluorescein, rhodamin, etc.) för traditionella immunfluorescenstekniker
  • Aktiverade preparat– välj en maleimidaktiverad eller hydrazidaktiverad form för att framställa ett anpassat streptavidinkonjugat med sulfhydryl- eller kolhydratinnehållande molekyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Streptomycin
Beskrivning Pierce Streptavidin, Maleimidaktiverad
Formulering Lyofiliserat pulver från protein i buffrad saltlösning
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Förvaring: Förvara vid mottagande i rumstemperatur eller 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Kemisk reaktivitet tiol
Reaktiv del Maleimid
Löslighet Lösligt i vatten
Form Solid
Produktlinje Pierce
Produkttyp Streptavidinkonjugat
Etikett eller färgämne Streptomycin