Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, Hydrazid-aktiverad
Produktkod. 11826814 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11826814 2 mg 2mg
1 options
Produktkod. 11826814 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1906.00 SEK
    1429.65 SEK / 2mg
    Save 476.35 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utför Western blot, ELISA eller annan biotinbaserad detektion med renat och HRP-, AP-, FITC-, TRITC-, PE- eller APC-konjugerat eller maleimid-/hydrazidaktiverat streptavidin.
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin och konjugat inkluderar renat rekombinant streptavidin biotinbindande protein, plus standard SA-HRP, SA-AP och fluorescerande konjugat för biotinbaserade analyser.
Dessa renade och konjugerade former av rekombinant streptavidinprotein möjliggör detektion av biotinylerade antikroppar och andra prober i en mängd olika standardanalysmetoder, inklusive Western blotting, ELISA , immunhistokemi och fluorescensavbildning. Renat streptavidin och streptavidin-HRP-konjugaten (peroxidaskonjugerat streptavidin) levereras lyofiliserade i fosfatbaserade buffertar för omedelbar rekonstituering med vatten. Alkaliska fosfataskonjugat levereras som en vätska i en Tris-baserad buffert.
Höjdpunkter:
  • Rekombinant streptavidin– högkvalitativt protein, 53 kDa, pI är lika med 6,8 till 7,5
  • Rent protein och enzymkonjugat– välj rent, okonjugerat protein för biotinblockering och kontroller; enzymkonjugat för substratbaserad detektion
  • Fluoroforkonjugat– standard fluorescerande former (fluorescein, rhodamin, etc.) för traditionella immunfluorescenstekniker
  • Aktiverade preparat– välj en maleimidaktiverad eller hydrazidaktiverad form för att framställa ett anpassat streptavidinkonjugat med sulfhydryl- eller kolhydratinnehållande molekyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Streptomycin
Beskrivning Pierce Streptavidin, Hydrazidaktiverad
Kvantitet 2 mg
Innehåll och lagring Förvaring: Förvara vid mottagande i rumstemperatur eller 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Kemisk reaktivitet Keton, Aldehyd
Reaktiv del Amin, Hydrazid
Löslighet Lösligt i vatten
Form Solid
Produktlinje Pierce
Produkttyp Streptavidinkonjugat
Etikett eller färgämne Streptomycin