Läs mer
Thermo Scientific™ Streptavidin protein, AP
Produktkod. 10531474 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10531474 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 10531474 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21324
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Streptavidin protein, AP konjugat, 21324, från Invitrogen™ , 21324, från Invitrogen™ Arter Reaktivitet: ; Applikationer: ELISA , Western Blot.
Streptavidin protein, AP konjugat, 21324, från Invitrogen ., 21324, från Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Applikationer: ELISA , Western Blot.
Streptavidin är biotinbindande protein som ursprungligen isolerades från Streptomyces avidinii. Till skillnad från avidin har streptavidin inga kolhydrater och har en svagt sur pI på 5. Invitrogen Streptavidinprodukter använder en rekombinant form av streptavidin med en massa av 53 000 dalton och en nästan neutral pl. Streptavidin är ett tetrameriskt protein, där varje subenhet binder en molekyl av biotin med en affinitet som liknar den för avidin. Guanidiniumklorid kommer att dissociera avidin och streptavidin till subenheter, men streptavidin är mer resistent mot dissociation.
Formulering: 1mg renat protein (2-4mg/ml) in TBS med 50 % glycerol, 0,1 mMmgCl2, 0,1 mM ZnCl2 och inget konserveringsmedel; pH 8
Denna produkt har använts framgångsrikt i ELISA och Western Blot-procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 0,1μ g/ml
Konjugera AP
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, men förvara inte över -20 °C.
Form Vätska
Produktlinje Pierce
Produkttyp Streptavidinkonjugat
Målmolekyl Biotin