Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin-agaroskolonner, 1 ml
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidinhartser omfattar ett brett urval av högkvalitativa affinitetspärlor och kolonner för nästan alla slags biotinbaserade reningsförfaranden.
Ytterligare information och onlinebeställning
Höjdpunkter:
Beprövad kopplingskemi– metoderna som används för att framställa dessa hartser är överlägsna typiska cyanogenbromid (CNBr) immobilisering, vilket ger hög funktionalitet, låg ospecifik bindning och utmärkt läckningsbeständighet
Mångsidiga hartser– Agaros (polysackaridbaserad) och UltraLink™ Biosupport (akrylamidbaserade) hartser ger två olika alternativ för speciella experimentella förhållanden och är kompatibla med gravitationsflöde, spinn och FPLC metoder
Finns i flera format– välj mellan två hartstyper, vanliga eller högkapacitetspreparat, och små eller storskaliga förpackningsstorlekar (bulkstorlekar finns också tillgängliga)
Överlägsen prestanda– High Capacity Resin har 2 till 3 gånger högre bindningskapacitet än alternativa leverantörsprodukter, vilket tillåter användning av små mängder harts för experiment
Objektspecifika egenskaper:
- Agaroshartser är tvärbundna 6% pärlformade agaroser
- UltraLink Hartspärlstav akrylamidstöd (UltraLink Biostöd)
- Plus- och högkapacitetshartser har högre belastning (dvs. densitet) av immobiliserat streptavidinprotein än de vanliga formerna
Rekommenderas för:
Rening av membranantigener i samband med biotinylerade monoklonala antikroppar; Cellytmärkning med biotinyleringsreagens, följt av utfällning med immobiliserat streptavidin; Rening av cellyteglykoproteiner med användning av biotinylerat Concanavalin A; Återvinning av enkelsträngat DNA för dideoxisekvensering
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåll: 5 x 1 mL förpackade kolonner med vridbar bottenflik och tillbehörspaket med fem vita spetsar. Förvaring: Vid mottagande förvara vid 4 °C. Frys inte hartset. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Partikelstorlek | 45 till 165μ m |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 5 kolonner |
| Proteinform | Rekombinant |
| Mål | Biotinmärkt molekyl |
| Typ | Agaros |
| Stationär fas | Streptomycin |
| Tillräckligt för | Bindande 15 till 28μ g biotin per kolumn (1 till 3 mg biotinylerad BSA per kolumn) |
| Formatera | Centrifugkolonn |
| Visa mer |