Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Starkt katjonutbyte och starkt anjonutbyte-spinkolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Förverkliga kortare diffusionstider, högre proteinåtervinning och intakt biologisk aktivitet av eluerade prover med Pierce Strong Cation Exchange och Strong Anion Exchange spin-kolonner. Till skillnad från hartsbaserad kolonnkromatografi använder dessa kolonner jonbyteskromatografi för att separera molekyler baserat på skillnader i deras tillgängliga ytladdningar.
Jonkromatografi föredras i stor utsträckning vid prefraktionering eller rening av ett målprotein från råa biologiska prover. Interaktioner mellan molekyler och aktiva platser på jonbytesmembranet sker konvektivt via porer, vilket förkortar diffusionstiden jämfört med vätska inuti porerna på en hartspartikel. Dessutom ger de relativt milda bindnings- och elueringsförhållandena i denna separationsmetod hög proteinåtervinning med intakt biologisk aktivitet. Pierce-starka jonbytesspinnkolonner möjliggör snabb proteinfraktionering och provberedning baserat på laddningsskillnader. Det finns två tillgängliga format:
• Miniformat: för bindning upp till 4 mg (500 μl kapacitet)
• Maxi-format: för bindning upp till 80 mg (20 ml kapacitet)
Egenskaper hos Pierce starkjonbytarspinnkolonner:
• Snabbt och enkelt—membranbaserat spinnformat eliminerar kolonnpackning
•. Bekvämt och expanderbart—centrifugalformat möjliggör smidig bearbetning av flera prover
parallellt.• Robusta —membranadsorberspinnkolonner spricker inte eller torkar inte ut.
• Lågbäddsvolym—små membranadsorberbäddsvolymer gör det möjligt att arbeta med låga buffertvolymer, vilket leder till koncentrerade eluationsfraktioner
Starka jonbytesapplikationer i spinnkolonnen Förfraktionering av proteiner i lysat
• Spaning av reningsförhållanden för nya proteinförberedelseprotokoll Borttagning
• av endotoxiner från monoklonala antikroppar
• Polering av his-märkta proteiner efter metallkelatkromatografi
• Rening och koncentration av proteiner Rening
• av antikroppar från serum, ascites eller vävnadskultursupernatant
•
•
• • Borttagning av tvättmedel från proteinlösningar Provberedning före 1D eller 2D PAGE Rening av fosfopeptider före MS-analys
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid kvitto i rumstemperatur. |
| Bindande styrka | Stark |
| Formatera | Snurrkolumn, Mini |
| Kolumntyp | Cellulosamembran, jonbyte |
| Stationär fas | Laddad ligand |
| Kvantitet | 24 kolumner |
| Produktlinje | Pierce |
| Provvolym | 500 μl, 4 mg |
| Jonbytargrupp | Stark Anjon |