Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Dietanolaminsubstratbuffert (5X)
Produktkod. 10658274 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
225 ml
Förpackningsstorlek:
225ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10658274 225 ml 225ml
1 options
Produktkod. 10658274 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34064
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Optimerade, pålitliga och bekväma stamlösningar av peroxid för HRP-baserade analyser och dietanolamin för detektion av alkaliskt fosfatas (alk-fos).
Thermo Scientific™ Pierce Substratbuffertarna inkluderar optimerade, pålitliga och bekväma stamlösningar av peroxid för HRP-baserade analyser och dietanolamin för detektion av alkaliskt fosfatas (alk-fos).
Stable Peroxide Substrate Buffer är en idealisk formulering för forskare som föredrar att göra sina egna pepparrotsperoxidas (HRP)-substrat. Substratet förbereds enkelt genom att tillsätta den valda kromogenen till en 1X lösning av den stabila peroxidsubstratbufferten, som tillhandahåller de nödvändiga peroxid- och buffertförhållandena för att erhålla optimala och konsekventa resultat. Denna buffert tillhandahålls i ett 10X koncentrat, vilket tillåter en hållbarhet på upp till ett år. Dietanolaminbufferten är en 5X stamlösning (5,1M, pH 9,8) som ger optimala förhållanden för utveckling av alkaliska fosfatasreaktioner, såsom med PNPP (delnr. 34045, 34047).
Höjdpunkter:
  • Färdiga koncentrerade stamlösningar
  • Minimera analys-till-analys-variabilitet
Stabil peroxidsubstratbuffert (10X) (delnr. 34062)
  • Lång hållbarhet: 12 månader efter mottagandet
  • Total volym på 1000mL kan göras från en 100mL flaska med koncentrat
  • Tillsätt kromogen till stabil peroxidsubstratbuffert för detektion av pepparrotsperoxidas
Dietanolaminsubstratbuffert (5X) (delnr 34064)
  • För användning med lösliga alkaliska fosfatassubstrat som PNPP
  • Optimerat, konsekvent pH
  • Stabil även vid 1X koncentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce dietanolaminsubstratbuffert, 5X
Produkttyp ELISA-substrat
Kvantitet 225 ml
Form Vätska
För användning med (applikation) ELISA, Immunhistokemi (IHC), Western Blot
Produktlinje Pierce
Typ av substrat Alkaliskt fosfatas, pepparrotsperoxidas
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagra produkten vid 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethanolamine Substrate Buffer
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine