Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Stabil peroxidsubstratbuffert (10X)
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Substratbuffertarna inkluderar optimerade, pålitliga och bekväma stamlösningar av peroxid för HRP-baserade analyser och dietanolamin för detektion av alkaliskt fosfatas (alk-fos).
Stable Peroxide Substrate Buffer är en idealisk formulering för forskare som föredrar att göra sina egna pepparrotsperoxidas (HRP)-substrat. Substratet förbereds enkelt genom att tillsätta den valda kromogenen till en 1X lösning av den stabila peroxidsubstratbufferten, som tillhandahåller de nödvändiga peroxid- och buffertförhållandena för att erhålla optimala och konsekventa resultat. Denna buffert tillhandahålls i ett 10X koncentrat, vilket tillåter en hållbarhet på upp till ett år. Dietanolaminbufferten är en 5X stamlösning (5,1M, pH 9,8) som ger optimala förhållanden för utveckling av alkaliska fosfatasreaktioner, såsom med PNPP (delnr. 34045, 34047).
Höjdpunkter:
- Färdiga koncentrerade stamlösningar
- Minimera analys-till-analys-variabilitet
Stabil peroxidsubstratbuffert (10X) (delnr. 34062)
- Lång hållbarhet: 12 månader efter mottagandet
- Total volym på 1000mL kan göras från en 100mL flaska med koncentrat
- Tillsätt kromogen till stabil peroxidsubstratbuffert för detektion av pepparrotsperoxidas
Dietanolaminsubstratbuffert (5X) (delnr 34064)
- För användning med lösliga alkaliska fosfatassubstrat som PNPP
- Optimerat, konsekvent pH
- Stabil även vid 1X koncentration
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Pierce stabil peroxidbuffert, 10X |
| Produkttyp | ELISA-substrat |
| Kvantitet | 100 ml |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | ELISA, Immunhistokemi (IHC), Western Blot |
| Produktlinje | Pierce |
| Typ av substrat | Alkaliskt fosfatas, pepparrotsperoxidas |
| Innehåll och lagring | Vid mottagandet lagra produkten vid 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur. |