Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfhydryl Addition Kit
Produktkod. 10360924 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Reaktion
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10360924 1 Reaktion 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10360924 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23460
Modifiera primära proteinaminer för att skapa fria sulfhydrylgrupper för märkning, tvärbindning eller immobiliseringstekniker; komplett kit med SATA-reagens och hydroxylamin.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfhydryl Addition Kit är en komplett uppsättning reagenser, inklusive SATA, för att möjliggöra modifiering av primära aminer till fria sulfhydrylgrupper för användning i heterobifunktionella tvärbindningstekniker.
Höjdpunkter:
  • Reagerar med primära aminer för att tillföra skyddade sulfhydryler
  • Ett enkelt avskyddningssteg genererar en fri sulfhydrylgrupp
  • Thermo Scientific™ Sulfhydryl Addition Kit innehåller alla nödvändiga komponenter för tiolering, avskyddande, rening och kvantifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin
Innehåll och lagring Tillräckligt för: Ett modifieringsexperiment med 0,5 till 5 mg renat protein
• SATA, 2 mg
• Hydroxylamin ·HCl, 5 mg
• Konjugationsbuffertlager (10X), 20 ml
• PBS-förpackning (gör 500 ml), 1 förpackning
• Dimetylformamid (DMF), 1 ml
• Dextran avsaltningskolonn, 1 x 5 ml
• Kolumnförlängare, 1
• Ellmans reagens (DTNB), 2 mg
• Cystein ·HCl, 20 mg
Förvaras vid 4 °C.
Etikett eller färgämne Sulfhydrylgrupp
Etiketttyp Konjugerande grupper
Produktlinje Pierce
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Reagenstyp SATA
Kvantitet 1 Reaktion
Löslighet DMF, DMSO
Produkttyp Tvärbindare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Sulfhydryl Addition Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium hydrogenorthophosphate, L-Cysteine, hydrochloride,3,3'-dithiobis [6-nitrobenzoic] acid, N,