Läs mer
Thermo Scientific™ Sulfo-EGS (etylenglykol bis(sulfosuccinimidylsuccinat))
Produktkod. 10493975 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. 10493975
Brand: Thermo Scientific™ 21566
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tvärbinda aminer till aminer med ett tvärbindningsmedel sammansatt av sulfo-NHS-estergrupper och hydroxylaminklyvbar distansarm; vattenlöslig för tvärbindning av cellytprotein.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-EGS är ett vattenlösligt tvärbindare som innehåller aminreaktiva sulfo-NHS-esterändar runt en 12-atoms distansarm, som kan klyvas genom behandling med hydroxylamin vid pH 8,5.
Höjdpunkter:
  • Vattenlöslig
  • Klyvbar vid pH 8,5 med hydroxylamin och värme
  • Laktosdehydrogenas bibehöll 60 % av sin aktivitet efter reversibel tvärbindning
  • Reaktiva grupper: sulfo-NHS-estrar (homobifunktionella)
  • Reaktiv mot: aminogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Av Hydroxylamin
Beskrivning Sulfo-EGS
Molekylvikt (g/mol) 660.45
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 16,1 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del Sulfo-NHS-ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 50 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare