Läs mer
Thermo Scientific™ Sulfo-GMBS (N-γ -maleimidobutyryl-oxisulfosuccinimidester)
Produktkod. 11881285 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. 11881285
Brand: Thermo Scientific™ 22324
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tvärbind aminer till sulfhydryler med denna korta, vattenlösliga tvärbindare som består av sulfo-NHS-ester- och maleimidgrupper i ändarna av en alifatisk 6-atoms (7,3A) distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-GMBS är ett vattenlösligt amin-till-sulfhydryl-tvärbindare som innehåller reaktiva NHS-ester- och maleimidgrupper i motsatta ändar av en kort distansarm (7.3)Å s).
Höjdpunkter:
  • Har en låg potential för att framkalla tvärbindare initierat immunsvar
  • GMBS och Sulfo-GMBS är mindre immunogena än SMCC
  • Löslig i vatten och vattenhaltiga buffertsystem
  • Reaktiva grupper: sulfo-NHS-ester och maleimid
  • Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning Sulfo-GMBS
Molekylvikt (g/mol) 382.28
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 7,3 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Maleimid, Sulfo-NHS Ester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 50 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare