Läs mer
Thermo Scientific™ Sulfo-KMUS (N-κ -maleimidoundecanoyl-oxisulfosuccinimidester)
Produktkod. 11806814 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11806814 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11806814 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21111
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tvärbinda aminer till sulfhydryler med denna långa tvärbindare som består av sulfo-NHS-ester- och maleimidgrupper i ändarna av en alifatisk 13-atoms (16,3A) distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-KMUS är ett vattenlösligt amin-till-sulfhydryl tvärbindare som innehåller NHS-ester och maleimid reaktiva grupper i motsatta ändar av en lång distansarm (16.3)Å s).
Höjdpunkter:
  • Lång alifatisk distansarm
  • Vattenlöslig med förbättrad kopplingssfär
  • Sulfo-NHS-ester reagerar med primära aminer
  • Maleimid reagerar med en -SH-grupp och bildar en stabil tioeterbindning
  • Reaktiva grupper: sulfo-NHS-ester och maleimid
  • Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning Sulfo-KMUS
Molekylvikt (g/mol) 480.46
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 16,3 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Maleimid, Sulfo-NHS Ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Solid
Kvantitet 50 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare