Läs mer
Thermo Scientific™ Sulfo-LC-SPDP (sulfosuccinimidyl 6-(3'-(2-pyridylditio)propionamido)hexanoat)
Produktkod. 11801255 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11801255 50 mg 50mg
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11801255 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21650
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Tvärbinda aminer till sulfhydryler med denna vattenlösliga sulfo-NHS-ester och pyridylditiolgrupper på 10-atoms distansarmar för att bilda klyvbara disulfidbindningar med cysteiner.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-LC-SPDP är ett vattenlösligt, långkedjigt tvärbindare för amin-till-sulfhydryl-konjugering via NHS-ester och pyridylditiol-reaktiva grupper som bildar klyvbara (reducerbara) disulfidbindningar med cysteiner.
Höjdpunkter:
  • Bildar klyvbara disulfidbindningar med sulfhydryler
  • Frigör en detekterbar biprodukt efter att ha reagerat med fria sulfhydrylgrupper; genom att mäta frisättningen av pyridin-2-tion vid 343 nm kan reaktionsförloppet övervakas
  • Reaktiva grupper: sulfo-NHS-ester och pyridyldisulfid
  • Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Av Thiols
Beskrivning Sulfo-LC-SPDP
Molekylvikt (g/mol) 527.57
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 15,7 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande vid -20 °C skyddad från fukt.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Pyridyldisulfid, Sulfo-NHS-ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 50 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare