Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-NHS-acetat
Produktkod. 10618494 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10618494 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 10618494 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26777
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Amin-reaktiv (NHS-ester) förening för att permanent blockera primära aminer (t.ex. protein lysin sidokedjor) för att förhindra interaktioner eller senare konjugering.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-NHS-acetat är en liten förening som bildar stabila, kovalenta amidbindningar med primära aminer (t.ex. lysinsidokedjor), vilket gör att de kan blockeras permanent för att förhindra interaktioner eller senare konjugering.
Höjdpunkter:
  • Reagerar huvudsakligen med primära aminer (lysinε aminogrupper)
  • Irreversibel reaktion åtföljs av frisättning av N-hydroxisulfosuccinimid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin
Innehåll och lagring Vid mottagande butik torkad vid -20° C. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Etikett eller färgämne Ej reaktiv grupp
Etiketttyp Blockera grupper
Produktlinje Pierce
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 100 mg
Löslighet DMSO, vatten, DMF
Produkttyp Sulfo-NHS-acetat