Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-SANPAH, No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 15872777 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
10 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15872777 10 x 1 mg Paket med 10
10474005 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15872777 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A35395
Edge
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SANPAH är en långarmad (18.2Å ) tvärbindare som innehåller en aminreaktiv N-hydroxisuccinimid (NHS) ester och en fotoaktiverbar nitrofenylazid.
Thermo Scientific No-Weigh produkter är specialreagens som tillhandahålls i ett föralikvoterat format. Den förvägda förpackningen hjälper till att förhindra förlust av reagensreaktivitet och kontaminering över tid genom att minimera upprepad öppning och stängning av flaskan. Formatet möjliggör användning av ny flaska med reagens varje gång, vilket eliminerar besväret med att väga små mängder reagens och minskar oro över reagensstabiliteten.
  • Reaktiva grupper: sulfo-NHS-ester och nitrofenylazid
  • Reaktiv mot: aminogrupper och vilken nukleofil som helst
  • Ej klyvbar
  • N-sulfosuccinimidyl-6-(4'-azido-2'-nitrofenylamino)hexanoat
  • Optimal fotolys sker vid 320-350 nm; minimerar skador på biomolekyler genom bestrålning
  • Vattenlöslig; ej klyvbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-icke-selektiv
Klyvbar Av Thiols
Molekylvikt (g/mol) 492.4
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 18,2 Å
Innehåll och lagring Vid mottagande förvaras vid -20 °C skyddad från ljus och fukt.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Ingen vägning , Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Sulfo-NHS-ester, nitrofenylazid
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 10 x 1 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard, engångsbruk
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare