Läs mer
Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl-4-(N-maleimidometyl)cyklohexan-1-karboxylat), No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 10698114 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
50mg
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10698114 1 g 1g
15971227 10 x 2 mg Paket med 10
13426629 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10698114 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25460.00 SEK
    19094.65 SEK / 1g
    Save 6365.35 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tvärbinda aminer till sulfhydryler med denna medellånga, vattenlösliga tvärbindare gjord av NHS-ester- och maleimidgrupper i ändarna av en cyklohexan-innehållande, 8-atoms distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMCC är ett mycket populärt, vattenlösligt, amin-till-sulfhydryl-tvärbindare som innehåller reaktiva NHS-ester- och maleimidgrupper i motsatta ändar av en medellång cyklohexan-distansarm (8.3)Å s).
Höjdpunkter:
  • Vattenlöslig
  • Reaktiva grupper: sulfo-NHS-ester och jodoacetyl
  • Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning Sulfo-SMCC
Molekylvikt (g/mol) 436.37
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 8,3 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Maleimid, Sulfo-NHS Ester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 1 g
Löslighet Vatten
Formatera Standard, engångsbruk, premiumkvalitet
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfo-SMCC
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate