Läs mer
Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl-4-(N-maleimidometyl)cyklohexan-1-karboxylat), No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 15971227 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
50mg
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15971227 10 x 2 mg Paket med 10
13426629 50 mg 50mg
10698114 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15971227 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A39268
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tvärbinda aminer till sulfhydryler med denna medellånga, vattenlösliga tvärbindare gjord av NHS-ester- och maleimidgrupper i ändarna av en cyklohexan-innehållande, 8-atoms distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMCC är ett mycket populärt, vattenlösligt, amin-till-sulfhydryl-tvärbindare som innehåller reaktiva NHS-ester- och maleimidgrupper i motsatta ändar av en medellång cyklohexan-distansarm (8.3)Å s).
  • Reaktiva grupper: sulfo-NHS-ester och maleimid
  • Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
  • Vattenlöslig (jämför med SMCC), så tvärbindning kan göras i fysiologiska lösningar
  • Kristallint reagens med hög renhet kan användas för att skapa maleimidaktiverade derivat med hög renhet
  • Cyklohexanbrygga ger ökad stabilitet till maleimidgruppen vilket gör Sulfo-SMCC till det idealiska tvärbindningsmedlet för maleimidaktivering av proteiner. Maleimidgrupper är stabila i 64 timmar i 0,1 M natriumfosfatbuffert, pH 7 vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning Sulfo-SMCC
Molekylvikt (g/mol) 436.37
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 8,3 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje No-Weigh
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Maleimid, Sulfo-NHS Ester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Solid
Kvantitet 10 x 2 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard, engångsbruk, premiumkvalitet
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare