Läs mer
Thermo Scientific™ Sulfo-SMPB (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidofenyl)butyrat)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMPB är ett vattenlösligt amin-till-sulfhydryl-tvärbindare som innehåller reaktiva NHS-ester- och maleimidgrupper i motsatta ändar av en medellång aromatisk distansarm (11.6)Å s).
Höjdpunkter:
- Förlängd kedjelängd begränsar steriskt hinder
- Vattenlöslig; membranogenomtränglig
- Reaktiva grupper: sulfo-NHS-ester och maleimid
- Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Amin-sulfhydryl |
| Klyvbar | Nej |
| Beskrivning | Sulfo-SMPB |
| Molekylvikt (g/mol) | 458.37 |
| PEGylerad | Nej |
| Distansarmslängd | 11,6 Å |
| Innehåll och lagring | Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C. |
| Cellpermeabilitet | Nej |
| Frakt skick | Ambient (omgivning) |
| Produktlinje | Pierce |
| Visa mer |