Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kit, SuperSignal™ Väst Dura , Mus
Produktkod. 11873845 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
400 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11873845 400 ml 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 11873845 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 35070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5370.00 SEK
    4242.30 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1127.70 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
För detektion på femtogramnivå och Western blot-utveckling mindre än 1 timme efter gelöverföring.
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal Väst Dura Substratet innehåller optimerade reagenser och protokoll som tillåter femtogram detekteringsnivåer och förkortar typisk Western blot-utveckling till mindre än 1 timme efter gelöverföringen.
Fast Western Blot Kit-protokollet är en snabb och effektiv metod för att utveckla Western blotting utan att behöva köpa dyra instrumentering och förbrukningsvaror som krävs av andra snabba Western blotting-system. Dessa kompletta Pierce Fast Western Blot Kit kräver minimal praktisk tid och ger resultat jämförbara med klassisk Western blotting med SuperSignal Väst Dura Kemiluminescerande substrat. Liksom andra västerländska blotting-metoder ingår SuperSignal Väst Dura Substrat producerar en kemiluminescerande signal som är detekterbar med fotografiska eller andra avbildningsmetoder. De utvecklade blottarna kan exponeras upprepade gånger och berövas den primära antikroppen och återprobas.
Höjdpunkter:
  • Snabb– femtogram detekteringsnivåer inom cirka en timme
  • Bekväm– ingen dyr hårdvara eller vakuum krävs; inga igensättningsproblem
  • Enkel– optimerat protokoll gör Western blot-analys enklare än någonsin
  • Ekonomisk– inga ytterligare förbrukningsmaterial eller extrautrustning att köpa
  • Stabil– alla kitkomponenter är stabila i ett år lagrade vid 4 °C
  • Lätt– kompletta kit innehåller alla komponenter som behövs för att blockera, sondera och utveckla en blöt med alla vanliga primära mus- eller kaninantikroppar
Kompatibel med:
Pierce membran och filterpapper; CL-Xposure™ Film för Western blotting; Pierce Western Blot Signal Enhancer; Återställa Plus™ Western Blot Stripping Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal Väst Dura Substrat, mus
Produkttyp Western Blot Kit
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje Pierce, SuperSignal
Kvantitet 400 ml
Konjugera HRP
Substrat Pepparrotsperoxidas
Reaktivitet Mus
Känslighet Femtogram-nivå
Tillräckligt för 10 westernblottar (800 kvm membran)
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 10 miniblottar sonderade med primära musantikroppar
• Fast Western Antibody Diluent, 200 ml
• Fast Western 10X tvättbuffert, 100 ml
• Fast Western Mouse Optimized HRP-reagens, Dura 10 ml
• SuperSignal Väst Dura Luminol/Enhancer Solution, 50 ml
• SuperSignal West Stable Peroxide Solution, 50 mL
Förvara kit vid 4 °C.