Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Kit, SuperSignal™ Väst Pico , Kanin
Produktkod. 10481945 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200 ml
800 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10481945 800 ml 1 uppsättning
10574914 200 ml 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10481945 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 35061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3220.00 SEK
    2543.80 SEK / 1 uppsättningar
    Save 676.20 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För detektion på pikogramnivå och Western blot-utveckling mindre än 1 timme efter gelöverföring.
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Pico Substrate innehåller optimerade reagenser och protokoll som möjliggör pikogramnivåer av detektion och förkortar den typiska utvecklingen av Western blot till mindre än 1 timme efter gelöverföringen.
Dessa snabba Western Blot-kit kräver minimal hands-on-tid och ger resultat jämförbara med klassisk western blotting med SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrat. Kiten innehåller alla reagenser som behövs för att genomföra en Western blot som undersöks med antingen en primär antikropp mot mus eller kanin. Liksom andra Western blotting-metoder producerar det inkluderade SuperSignal West Pico Substrat en kemiluminescerande signal som kan upptäckas med fotografiska eller andra avbildningsmetoder. De utvecklade blotterna kan upprepade gånger exponeras och tas bort från primära antikroppar och återanvänds.
Höjdpunkter:
  • Snabba – pikogramnivåer av upptäckt på ungefär en timme
  • Bekvämt–, ingen dyr hårdvara eller vakuum krävs; inga problem med igensättning
  • Enkel optimerad – protokoll gör Western blot-analys enklare än någonsin
  • Ekonomiskt–, inga extra förbrukningsvaror eller extra utrustning att köpa
  • Stabila – är alla kitkomponenter stabila i ett år och lagras vid 4 °C
  • Enkla – kompletta kit innehåller alla komponenter som behövs för att blockera, undersöka och utveckla en blot med vilken primär antikropp som helst för mus eller kanin
Kompatibel med:
Pierce-membran och filterpapper; CL-Xposure™ Film för western-blotting; Pierce Western Blot signalförstärkare; Återställ Plus™ Western Blot Stripping Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Kit
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje Pierce, SuperSignal
Kvantitet 800 ml
Konjugera HRP
Substrat Pepparrotsperoxidas
Reaktivitet Kanin
Känslighet Pikogram-nivå
Tillräckligt för 20 Mini Blots
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 20 miniblottar sonderade med primära kaninantikroppar
• Fast Western Antibody Diluent, 400 ml
• Fast Western 10X tvättbuffert, 200 ml
• Fast Western Rabbit Optimized HRP-reagens, Pico 20 ml
• SuperSignal Väst Pico Luminol/Enhancer Solution, 100 ml
• SuperSignal West Stable Peroxide Solution, 100 mL
Förvara kit vid 4 °C.