Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Kit, SuperSignal™ Väst Pico , Kanin Produktkod.: 10481945
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Kit, SuperSignal™ Väst Pico , Kanin
Produktkod. p-4532071 Handla allt Thermo Scientific Produkter
800 mL, 1 uppsättning
Kvantitet:
200 mL
800 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10481945
Brand: Thermo Scientific™ 35061
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För detektion på pikogramnivå och Western blot-utveckling mindre än 1 timme efter gelöverföring.
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal Väst Pico Substratet innehåller optimerade reagenser och protokoll som tillåter pikogramnivåer för detektion och förkortar typisk Western blot-utveckling till mindre än 1 timme efter gelöverföringen.
Dessa Fast Western Blot Kit kräver minimal praktisk tid och ger resultat jämförbara med klassisk Western blotting med SuperSignal Väst Pico Kemiluminescerande substrat. Satsen innehåller alla reagenser som behövs för att slutföra en Western blot som sonderas med antingen en primär antikropp från mus eller kanin. Liksom andra västerländska blotting-metoder ingår SuperSignal Väst Pico Substrat producerar en kemiluminescerande signal som är detekterbar med fotografiska eller andra avbildningsmetoder. De utvecklade blottarna kan exponeras upprepade gånger och berövas den primära antikroppen och återprobas.
Höjdpunkter:
  • Snabb– pikogramnivåer för detektion inom cirka en timme
  • Bekväm– ingen dyr hårdvara eller vakuum krävs; inga igensättningsproblem
  • Enkel– optimerat protokoll gör Western blot-analys enklare än någonsin
  • Ekonomisk– inga ytterligare förbrukningsmaterial eller extrautrustning att köpa
  • Stabil– alla kitkomponenter är stabila i ett år lagrade vid 4 °C
  • Lätt– kompletta kit innehåller alla komponenter som behövs för att blockera, sondera och utveckla en blöt med alla vanliga primära mus- eller kaninantikroppar
Kompatibel med:
Pierce membran och filterpapper; CL-Xposure™ Film för Western blotting; Pierce Western Blot Signal Enhancer; Återställa Plus™ Western Blot Stripping Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Kit
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje Pierce™ , SuperSignal™
Kvantitet 800 mL
Konjugera HRP
Substrat Pepparrotsperoxidas
Reaktivitet Kanin
Känslighet Pikogram-nivå
Tillräckligt för 20 Mini Blots
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 20 miniblottar sonderade med primära kaninantikroppar
• Fast Western Antibody Diluent, 400 ml
• Fast Western 10X tvättbuffert, 200 ml
• Fast Western Rabbit Optimized HRP-reagens, Pico 20 ml
• SuperSignal Väst Pico Luminol/Enhancer Solution, 100 ml
• SuperSignal West Stable Peroxide Solution, 100 mL
Förvara kit vid 4 °C.
Visa mer Visa mindre
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerZL406109 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum31/01/2025 Produktkod35061
PartinummerZJ405141 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum29/10/2024 Produktkod35061
PartinummerZH403720 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/08/2024 Produktkod35061
PartinummerZH397737 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum07/08/2024 Produktkod35061
PartinummerZD381492 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum03/05/2024 Produktkod35061
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Kit, SuperSignal™ Väst Pico , Kanin >