Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ TCEP-HCl, No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 11856784 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 x 1 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Paket med 10
Produktkod. 11856784
Brand: Thermo Scientific™ 20491
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Minska protein- och peptiddisulfidbindningar med denna tiolfria, rena, kristallina tris (2-karboxietyl) fosfinhydroklorid, TCEP (CAS 5961-85-3).
Thermo Scientific™ Pierce TCEP-HCl är ren, kristallin Tris(2-karboxietyl)fosfinhydroklorid, en tiolfri förening som är mycket effektiv för att minska protein- och peptiddisulfidbindningar, samt är luktfri och stabil.
Höjdpunkter:
  • Reducerar även de mest stabila vattenlösliga alkyldisulfiderna
  • Effektiv i rumstemperatur och pH 5 på mindre än fem minuter
  • Kräver inte avlägsnande före reaktion med maleimid eller haloacetylföreningar
  • Vattenlöslighet på 310g/L
  • Motståndskraftig mot luftoxidation; icke-flyktiga och icke-reaktiva mot andra funktionella grupper i proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande i rumstemperatur i en förseglad behållare för att förhindra oxidation. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Produktlinje Pierce
Form Solid
Kvantitet 10 g
Löslighet Vatten
Produkttyp Disulfidreducerande reagens
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TCEP HCl, 10 g.Tris{ 2-carboxyethyl} phosphine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride