Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ TCEP-HCl, No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 15780329 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15780329 10 x 1 mg Paket med 10
10530434 1 g -
11856784 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15780329 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A35349
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Minska protein- och peptiddisulfidbindningar med denna tiolfria, rena, kristallina tris (2-karboxietyl) fosfinhydroklorid, TCEP (CAS 5961-85-3).
Thermo Scientific™ Pierce TCEP-HCl är ren, kristallin Tris(2-karboxietyl)fosfinhydroklorid, en tiolfri förening som är mycket effektiv för att minska protein- och peptiddisulfidbindningar, samt är luktfri och stabil.
Thermo Scientific No-Weigh produkter är specialreagens som tillhandahålls i föralikvoterat format. Den förvägda förpackningen hjälper till att förhindra förlust av reagensreaktivitet och kontaminering över tid genom att minimera upprepad öppning och stängning av flaskan. Formatet möjliggör användning av ny flaska med reagens varje gång, vilket eliminerar besväret med att väga små mängder reagens och minskar oro över reagensstabiliteten.
  • Luktfri: Till skillnad från DTT eller BME är TCEP luktfritt och kan reducera proteiner bekvämt på bänken
  • Specifik: Selektiv och fullständig reduktion av även de mest stabila vattenlösliga disulfiderna över ett brett pH-område
  • Enkelt: Effektiv sänkning vid rumstemperatur och pH 5 på mindre än fem minuter
  • Stabil: Inbyggd stabilitet och motståndskraftig mot luftoxidation eliminerar behovet av speciella försiktighetsåtgärder vid hantering eller lagring; icke-flyktiga och icke-reaktiva mot andra funktionella grupper som finns i proteiner
  • Effektiv: För de flesta applikationer ger 5 till 50 mM TCEP tillräckligt molärt överskott för att effektivt reducera peptid- eller proteindisulfidbindningar inom några minuter vid rumstemperatur
  • Kompatibel: Med TCEP är det inte nödvändigt att ta bort reduktionsmedel före de flesta applikationer (t.ex. histidinmärkt proteinrening, maleimidkonjugeringar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid rumstemperatur i en försluten behållare för att förhindra oxidation.
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Nej-väg, Pierce
Form Solid
Kvantitet 10 x 1 mg