Läs mer
Thermo Scientific™ TEMED
Produktkod. 11836724 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11836724 25 ml 25ml
1 options
Produktkod. 11836724 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 17919
 Begränsad artikel
I lager
Katalysera effektivt polyakrylamidgelpolymerisation i SDS-PAGE med hjälp av TEMED.
Thermo Scientific™ Pierce Tetrametyletylendiamin (TEMED) är en viktig katalysator för polyakrylamidgelpolymerisation.
Ytterligare information och onlinebeställning
TEMED används med ammoniumpersulfat (APS ) för att katalysera akrylamidpolymerisation vid framställning av geler för elektrofores. Kemikalien är en vätska vid rumstemperatur.
Höjdpunkter:
  • Kemiskt namn: N,N,N',N'-tetrametyletan-1,2-diamin
  • Formel:C6H16N2​
  • Molekylvikt: 116,21
  • CAS-nummer: 110-18-9
  • Renhet:> 99 %
  • Brytningsindex: 1,417 till 1,419
  • Kokområde: 119 till 121 °C
Kompatibel med:
Ammoniumpersulfat (delnr 17874)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara inlåst på ett avskilt och godkänt område. Förvaras i originalförpackningen skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme och åtskilt från oxiderande material.
Form Vätska
Kvantitet 25 ml
Produkttyp TEMED
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TEMED (N,N,N',N'-Tetramethyl ethylenediamine)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1, 2-Bis(dimethylamino)ethane