Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Vävnadssilar, 250μ m, 2,5 ml
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific™ Pierce Tissue Sil passar standard 15 ml koniska rör för snabb separation av celler eller cellysat från vävnadsrester genom ett 250 μm mesh filter efter mekanisk störning med gravitation eller skonsam centrifugering.
De lättanvända Pierce Tissue Silarna är gjorda av stark nylon och möjliggör snabb isolering av celler eller enhetliga proteinextrakt från upp till 2,5 ml vävnadsprov per laddning. Vävnadssilarna passar in i vanliga 15 ml koniska rör, vilket gör bearbetningen och återvinningen av prover enkel och pålitlig.
Höjdpunkter:
Ta bekvämt bort vävnadsrester från vävnadshomogenatet inom några minuter med hjälp av gravitationsfiltrering eller skonsam centrifugering
Kompatibel unik design passar in i standard 15 ml koniska rör
Versitle tar bort skräp från en mängd olika vävnadstyper, inklusive lever, hjärta, hjärna, njure, lunga och mjälte
Rekommenderas för:
Använd med subcellulär proteinfraktioneringssats för vävnader och andra proteinextraktionsreagensprotokoll som börjar med vävnadsprover; Förbättra enhetligheten hos vävnadshomogenat för att underlätta provhantering; Skydda nedströms instrumentering och enheter genom att ta bort vävnadsklumpar och skräp som kan smutsa ner injektionsportar och kolonner
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tissue Strainer |
| Innehåll och lagring | 250μM Nylon Mesh on Inert Plastic Frame |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 50 Units |