Läs mer
Thermo Scientific™ 1-Step™ TMB ELISA-substratlösningar
Produktkod. 11849260 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
1 sats
250 ml
Substrat:
Långsamt TMB-ELISA-substrat
TMB-substrat
Turbo TMB-ELISA-substrat
Ultra TMB-ELISA-substrat
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
400ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Substrat Förpackningsstorlek
11849260 250 ml Långsamt TMB-ELISA-substrat 250ml
11839260 250 ml Turbo TMB-ELISA-substrat 250ml
10647894 250 ml Ultra TMB-ELISA-substrat 250ml
12617087 1 l Ultra TMB-ELISA-substrat 1 L
10076433 1 sats TMB-substrat 400ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11849260 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 SEK
    1201.65 SEK / 250ml
    Save 148.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Pierce TMB ELISA-substrat detekterar pepparrotsperoxidas (HRP) aktivitet, vilket ger en blå färg (Amax = 370 nm och 652 nm) som ändras till gul (Amax = 450 nm) vid tillsats av en svavelsyra- eller fosforsyrastopplösning.
TMB (3,3',5,5'-tetrametylbensidin) är en kromagen som ger en blå färg när den oxideras med väteperoxid (katalyserad av HRP) med stora absorbanser vid 370 nm och 652 nm. Färgen ändras sedan till gul (mätt vid 450 nm) vid tillsats av svavelsyra eller fosforsyra för att stoppa reaktionen. TMB är mycket känsligt och oxideras snabbare än andra HRP-substrat, vilket resulterar i snabbare färgutveckling. Till skillnad från andra kommersiellt tillgängliga substrat innehåller dessa produkter ingen DMF eller DMSO.
Det finns tre formuleringar som främst skiljer sig åt i sin känslighet. Slow TMB har en medelstor känslighet, idealisk för kinetiska avläsningar. Känsligheten hos Turbo TMB kan jämföras med den för OPD som används vid cirka 1 mg/ml. Ultra TMB-ELISA producerar det högsta signal-brusförhållandet och känsligheten i pikogramområdet.
Thermo Scientific Pierce 1-Step TMB ELISA-substrat detekterar pepparrotsperoxidas (HRP) aktivitet, vilket ger en blå färg (Amax = 370 nm och 652 nm) som ändras till gul (Amax = 450 nm) vid tillsats av en svavel- eller fosforsyrastopplösning .
Funktioner hos 1-stegs TMB ELISA-substrat:
  • Finns i traditionella eller färdiga formuleringar
  • Inga ytterligare reagenser eller filtrering krävs
  • Ej cancerframkallande
  • Olika nivåer av känslighet och utvecklingshastighet för att passa alla analyser
  • Ingen DMF eller DMSO närvarande i reagenserna
TMB är det mest populära kromogena substratet för HRP-detektion i ELISA och finns i flera format. Pierce 1-Step TMB-substrat är enkomponentssubstrat som inte kräver några förberedelser före användning. Till skillnad från andra kommersiellt tillgängliga substrat innehåller dessa produkter ingen DMF eller DMSO.
Thermo Scientific Pierce 1-Step Ultra TMB ger den största känsligheten bland TMB-substraten, följt av 1-Step Turbo TMB och 1-Step Slow TMB. Känsligheten hos 1-Step Turbo TMB liknar OPD-baserade substrat formulerade till cirka 1 mg/ml. 1-Step Slow TMB har medelkänslighet —känsligare än ABTS, men mindre känslig än o-fenylendiamindihydroklorid (OPD) eller 1-Step Turbo TMB. 1-Step Slow TMB är ett idealiskt substrat för kinetiska studier.
TMB (3,3',5,5'-tetrametylbensidin) är en kromogen som ger en blå färg när den oxideras, vanligtvis som ett resultat av syreradikaler som produceras genom hydrolys av väteperoxid med HRP. För kinetiska eller icke-avbrutna ELISA-analyser har TMB-kromogenen maximala absorbanser vid 370 nm och 652 nm. Färgen ändras sedan till gul med tillsats av svavelsyra eller fosforsyra med maximal absorbans vid 450 nm. En grön reaktionsprodukt kan resultera från partiell omvandling till den gula produkten från den blå mellanprodukten. TMB är ett mycket känsligt ELISA-substrat och oxideras snabbare än andra HRP-substrat, vilket resulterar i snabbare färgutveckling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA-substrat
Kvantitet 250 ml
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje 1-Step
Substrat Långsamt TMB-ELISA-substrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat HRP (pepparrotsperoxidas)
Innehåll och lagring Vid mottagande förvaras vid 4 °C, skyddad från fukt.
Frakt skick Ambient (omgivning)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Step TMB ELISA Substrate Solutions
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol