Läs mer
Thermo Scientific™ TNBSA Solution (2,4,6-trinitrobenzene sulfonic acid) (5% w/v)
Produktkod. 13427086 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
100mL
Produktkod.
13427086 100mL
1 options
Produktkod. 13427086 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS28997
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Label primary amines (peptides or amino acids) for colorimetric detection (Amax 335nm) using this 5% solution of trinitrobenzene sulfonic acid in methanol.
Thermo Scientific™ Pierce TNBSA is a 5% solution of trinitrobenzene sulfonic acid in methanol that reacts with primary amines (peptides or amino acids) to yield a soluble colored product, a property useful for various assay methods.
Highlights:
  • Couples with primary amines, sulfhydryls and hydrazides in aqueous solution at pH 8, without undesirable side reactions
  • Excellent for solution or solid phase analysis
  • Suitable for qualitative and quantitative estimation of biomolecules
  • λmax = 335nm
  • Reacts readily with primary amino groups of amino acids in aqueous format at pH 8 to form yellow adducts
  • No colored derivatives are formed with secondary amino acids proline and hydroxyproline
  • Colored derivatives are monitored at 345nm and have extinction coefficients in range of 1-1.5 x 104
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp TNBSA Solution
Kemisk reaktivitet Amine
Innehåll och lagring Storage: Upon receipt store at -20°C. Product is shipped at ambient temperature.
Etikett eller färgämne Other Label or Dye
Detektionsmetod Colorimetric
Kvantitet 100 mL
Form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TNBSA Solution (2,4,6-trinitrobenzene sulphonic acid)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-trinitrobenzenesulphonic acid, methyl alcohol
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.