Läs mer
Thermo Scientific™ Immobiliserat trypsin, TPCK-behandlat (agarosharts)
Produktkod. 10066173 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10066173 2 mL 2ml
1 options
Produktkod. 10066173 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20230
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Klyv karboxylsidan av Arg- och Lys-rester med trypsin som är TPCK-behandlat för att blockera kymotrypsinaktivitet; dess immobiliserade form tillåter enzymavlägsnande efter matsmältning.
Thermo Scientific™ Pierce TPCK Trypsin är ett serin-endoproteas som är tillämpbart på aminosyraanalys och proteinsekvensering, kartläggning och strukturella studier; den immobiliserade formen tillåter provseparering efter behandling.
Höjdpunkter:
  • Immobiliserat TPCK-trypsin eliminerar trypsinkontamination i matsmältningen
  • TPCK hämmar kymotrypsinaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce Immobilized Trypsin, TPCK Treated
Innehåll och lagring Contents: Immobilized TPCK Trypsin, 2 mL of settled gel supplied as a 50% slurry containing glycerol and 0.05% sodium azide.
Storage: Upon receipt store at 4°C.
Product is shipped at ambient temperature.
Form Liquid Suspension
Kvantitet 2 mL
Produkttyp Trypsin