Läs mer
Thermo Scientific™ Trypsin, TPCK-behandlad
Produktkod. 11896734 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11896734 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11896734 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20233
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Pierce TPCK Trypsin är ett serin-endoproteas som är tillämpbart på aminosyraanalys och proteinsekvensering, kartläggning och strukturella studier; den immobiliserade formen tillåter provseparering efter behandling.
Thermo Scientific™ Pierce TPCK Trypsin är ett serin-endoproteas som är tillämpbart på aminosyraanalys och proteinsekvensering, kartläggning och strukturella studier; den immobiliserade formen tillåter provseparering efter behandling.
Thermo Scientific Pierce TPCK Trypsin är ett serin-endoproteas som är tillämpbart på aminosyraanalys och proteinsekvensering, kartläggning och strukturella studier; den immobiliserade formen tillåter provseparering efter behandling.
Funktioner av Thermo Scientific Pierce TPCK Trypsin
• Klyver på karboxylsidan av arginin- och lysinrester
• Matsmältningsförhållanden: pH 7,5 9,–0, 37 °C
Trypsin har ett brett spektrum av tillämpningar inklusive aminosyraanalys och proteinsekvensering, kartläggning och strukturella studier. Enzymer som trypsin och kymotrypsin har blivit viktiga verktyg i sekvenseringsstudier eftersom de är mycket selektiva i sin klyvning av peptidbindningar. Trypsin klyver endast de peptidbindningar i vilka karboxylgruppen bidrar med en lysin- eller en argininrest, oavsett kedjans längd eller aminosyrasekvens. Vårt immobiliserade TPCK-trypsin kan ersätta fritt trypsin i många tillämpningar och är fördelaktigt eftersom det minimerar autolys, eliminerar kontaminering av ett prov med proteaset och tillåter kontroll av matsmältningen genom att avlägsna trypsin. Immobiliserat trypsin är också mer stabilt mot värmeinducerad denaturering, vilket resulterar i längre upprätthållande av aktivitet.
Applikationer:
• Avlägsnande av vidhäftande celler från vävnadsodlingsflaskor
• Förbereder tryptiska fragment för Edman-nedbrytningssekvensering
• Immobiliserat trypsin kan användas för att rena sojaböntrypsinhämmare
• Använd vår Pierce Trypsin, MS Grade (Cat No. 90057) för masspektrometriarbetsflöden Trypsin är
ett 23,8 kDa pankreas serinendoproteas som härrör från trypsinogen, en inaktiv prekursor zymogen, efter enzymatisk borttagning av en n-terminal ledarsekvens med enterokinas. När väl lite trypsin har bildats kan det katalysera omvandlingen av mer trypsinogen till dess katalytiskt aktiva form. Trypsin behandlas med L-1-tosylamido-2-fenyletylklormetylketon (TPCK) för att hämma kontaminerande kymotrypsinaktivitet utan att påverka trypsinaktiviteten.
Det rekommenderas att lösa upp 0,25 g trypsin i 100 ml kyld HBSS för en 0,25 % vikt/volym lösning. Blanda lösningen tills den är homogen och pH är 7,4 till 7,8. Filtrera lösningen genom ett lågproteinbindande filter såsom Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterila engångsfilterenheter med PES-membran (kat.nr. 567-0010) och lagra -5 C °till -20 °C.
Relaterade produkter
Immobiliserat trypsin, TPCK-behandlat (agarosharts) (kat.nr. 20230)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce TPCK Trypsin
Innehåll och lagring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool, and well-ventilated area from 2–8°C.
Form Powder
Kvantitet 50 mg
Produkttyp Trypsin
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trypsin, TPCK Treated
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trypsin