Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Trauts reagens (2-iminotiolan)
Produktkod. 10688644 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10688644 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 10688644 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26101
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
2-iminotiolan-HCl (CAS 4781-83-3); ett aminreaktivt tioleringsreagens för att täcka proteinprimära aminer med sulfhydrylgrupper för omedelbar tvärbindning.
Thermo Scientific™ Pierce Trauts reagens är 2-iminotiolan, en liten tioleringsförening som reagerar med primära aminer (t.ex. lysinsidokedjor) för att lägga till en liten distansarm (8.1)Å s) avslutad av en fri sulfhydrylgrupp.
Höjdpunkter:
  • Reagerar med primära aminer (lysinepsilon-aminogrupper) vid pH 7-9
  • Lägger till en kort distans som slutar på en sulfhydrylgrupp, redo att användas som mål för sulfhydrylspecifik tvärbindning eller märkning
  • Amininnehållande distansarm bevarar laddningen av original, modifierad primär amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin
Innehåll och lagring Förvaring: Vid mottagande förvara produkten vid 4 °C med torkmedel. Produkten levereras vid rumstemperatur
Etikett eller färgämne Sulfhydrylgrupp
Etiketttyp Konjugerande grupper
Produktlinje Pierce
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 500 mg
Löslighet DMF, DMSO
Produkttyp Tiofil adsorptionskit