Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Trietylamin (TEA), sekvenseringsgrad
Produktkod. 11571074 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11571074 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11571074 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS25108
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Flaskor med 99,5 % ren TEA (MW 101,2, CAS 121-44-8) vätska (säljs i vikt); för HPLC-användning som ett jonparande medel i omvändfas-peptidseparationer.
Thermo Scientific™ Pierce Trietylamin (TEA) är ett lösningsmedel med hög renhet som kan användas i vissa HPLC-protokoll, såsom svagt anjonbyte för att lösa upp vissa tryptiska peptider på en kolonn med omvänd fas.
Trietylamin är ett jonparande reagens som förändrar selektiviteten i omvändfas-HPLC-separationer. Genom att paras ihop med peptider skärper den effektivt toppar, vilket resulterar i förbättrad toppupplösning.
Höjdpunkter:
  • >99,5 % trietylaminrenhet, vilket möjliggör känslig peptiddetektering vid låga UV-våglängder i omvändfas HPLC-peptidseparationssystem Förpackad i bärnstensfärgade glasflaskor med skyddande PTFE-fodrade fluorkolvätskor för reagensintegritet
  • Har en låg UV-absorbans för att ge den mest känsliga detekteringen över alla våglängder
Egenskaper hos trietylamin
  • Alternativa namn TEA, Dietyletanamin
  • Molekylformel C 6 H 15 N
  • Molekylvikt 101,19
  • Densitet 0,726 g/ml
  • CAS: 121-44-8
Beställningsinformation:
X i beställningstabellen indikerar att farliga fraktkostnader tillkommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme.
Form Vätska
Produktlinje Pierce
Reagenstyp Jonparningsreagens
Kvantitet 100 g
Typ Trietylamin (TEA)