Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Trietylamin (TEA), sekvenseringsgrad
Produktkod. 11831385 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11831385 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11831385 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25108
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Flaskor med 99,5 % ren TEA (MW 101,2, CAS 121-44-8) vätska (säljs i vikt); för HPLC-användning som ett jonparande medel i omvändfas-peptidseparationer.
Thermo Scientific™ Pierce Trietylamin (TEA) är ett lösningsmedel med hög renhet som kan användas i vissa HPLC-protokoll, såsom svagt anjonbyte för att lösa upp vissa tryptiska peptider på en kolonn med omvänd fas.
Trietylamin är ett jonparande reagens som förändrar selektiviteten i omvändfas-HPLC-separationer. Genom att paras ihop med peptider skärper den effektivt toppar, vilket resulterar i förbättrad toppupplösning.
Höjdpunkter:
  • >99,5 % trietylaminrenhet, vilket möjliggör känslig peptiddetektering vid låga UV-våglängder i omvändfas HPLC-peptidseparationssystem Förpackad i bärnstensfärgade glasflaskor med skyddande PTFE-fodrade fluorkolvätskor för reagensintegritet
  • Har en låg UV-absorbans för att ge den mest känsliga detekteringen över alla våglängder
Egenskaper hos trietylamin
  • Alternativa namn TEA, Dietyletanamin
  • Molekylformel C 6 H 15 N
  • Molekylvikt 101,19
  • Densitet 0,726 g/ml
  • CAS: 121-44-8
Beställningsinformation:
X i beställningstabellen indikerar att farliga fraktkostnader tillkommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme.
Form Vätska
Produktlinje Pierce
Reagenstyp Jonparningsreagens
Kvantitet 100 g
Typ Trietylamin (TEA)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TRIETHYLAMINE, SEQUANAL GRADE TEA 100 GM
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylamine