Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Trifluorättiksyra (TFA), sekvenseringsgrad
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Trifluorättiksyra (TFA) tillverkas och testas för att uppfylla strikta specifikationer som säkerställer överlägsen prestanda för användning som jonparningsmedel i omvänd fas peptidseparationer.
För komplexa peptidseparationer kan nyckeln till framgång vara att variera selektiviteten. Varierande mobilfassammansättning på samma kolonn kan ändra selektiviteten tillräckligt för att lösa upp peptider som annars skulle överlappa. TFA-koncentrationen anges vanligtvis som 0,1 % för omvänd fas HPLC av peptider. För reproducerbara separationer från körning till körning eller från labb till labb är det viktigt att göra koncentrationerna lika.
Höjdpunkter:
- Renhet:> 99,5 % TFA och exceptionell klarhet tillåter känslig, oförstörande peptiddetektion vid låga UV-våglängder
- Högpresterande förpackning: Förpackad under kväve i bärnstensfärgat glas med skyddande TFE-fodrade fluorkarbonlock för att säkerställa TFA-integritet
- Val av format för bekvämlighet: 1 mL ampuller kan förbereda 1 L 0,1% v/v TFA-lösning för den mobila fasen i omvänd faskromatografi på några ögonblick
- CAS: 76-05-1
Lagringsinformation
- Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme
- Bör förvaras från 20° till 25 °C
Beställningsinfo
X i beställningstabellen indikerar att farliga fraktkostnader tillkommer.
Specifikationer
Specifikationer
| Namnnotering | Trifluoroacetic Acid (TFA) |
| CAS | 76-05-01 |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.02 |
| Procent renhet | 99.5% (TFA) |
| Kvantitet | 500 mL |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
- Trifluoroacetic Acid, Sequanal Grade (TFA), 500 ml
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P315-Sök omedelbart läkarhjälp.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid