Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Trippel Quadrupole Calibration Solution
Produktkod. 11380360 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11380360 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 11380360 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88325
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kalibrera Triple Stage Quadrupole (TSQ ) masspektrometrar som använder en blandning av hög renhet, joniserbara komponenter speciellt utformade för positiv kalibrering.
Thermo Scientific™ Pierce Triple Quadrupole Calibration Solution är en blandning av högrena, joniserbara komponenter speciellt utformade för positiv kalibrering av Thermo Scientific™ Triple Stage Quadrupole instrument.
Pierce Triple Quadrupole Calibration Solution är en färdig att använda flytande formulering idealisk för att snabbt utföra den nödvändiga rutinkalibreringen för att bibehålla den robusta prestandan av Thermo Scientific Masspektrometrar. Triple Quadrupole Calibration Solution tillverkas på en ISO 9001 anläggning och varje parti är kvalitetskontrollerad med strikta specifikationer. Den stabila lösningen tillhandahålls i en läcksäker PTFE-flaska med hög renhet.
Höjdpunkter
  • Starka toppar— blandning av tre tyrosinisotoper i metanol/myrsyralösning
  • Färdig att använda— ladda referensstandarden i en spruta och injicera i instrumentet
  • Hög renhet— reagenser av masspektrometrikvalitet i en icke urlakningsbar behållare
  • Stabil— butik vid 2° till 8 °C i mer än ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Kalibreringslösning
Produktlinje Pierce
Innehåll och lagring Förvara mellan 2 °C och 8 °C.
Utgångsmaterial Små molekyler
Slutlig produkttyp Små molekyler
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Kalibrering
Kvantitet 10 mL
Form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce(R) Triple Quadrupole Calibration Solution, 10 mL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P330-Skölj munnen.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol