Läs mer
Thermo Scientific™ Tris
Produktkod. 10443415 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10443415 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10443415 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 17926
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför en mängd olika protein- och molekylärbiologiska metoder. Thermo Scientific™ Pierce™ Tris är ett standard Tris buffringsreagens tillgängligt i en 1 kg förpackning.
Thermo Scientific™ Pierce Tris är ett standardreagens för beredning av många molekylärbiologiska buffertar.
Ytterligare information och onlinebeställning
Thermo Scientific™ Pierce™ Tris är ett standardreagens för beredning av många molekylärbiologiska buffertar.
  • ≥99,8% ren
  • Vitt kristallint pulver
  • Optimal buffring mellan pH 7 och 9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme.
Produkttyp Tris
Renhet ≥99,8 %
Kvantitet 1 kg
Form Pulver