Läs mer
Thermo Scientific™ Proteaser av masspektrometriklass
Produktkod. 11844201 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
1 x 100μ g
1 x 20μ g
10 μg
100μ g
2μ g
20μ g
4 x 25μ g
5 x 10μ g
5 x 100μ g
5 x 20μ g
Produkttyp:
Asp-N endoproteinas
Digestionsindikator
Glu-C endoproteinas
Kymotrypsin Endoproteinas
Lys-C endoproteinas
Lys-C proteas
Trypsin proteas
Trypsin/Lys-C proteasblandning
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
20µg
2µg
Paket med 4
Paket med 5
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Produkttyp unitSize
11844201 2μ g Asp-N endoproteinas 2µg
11874201 4 x 25μ g Kymotrypsin Endoproteinas Paket med 4
13474219 10 μg Digestionsindikator 10µg
11854201 5 x 10μ g Glu-C endoproteinas Paket med 5
15255753 1 x 100μ g Trypsin proteas 100µg
13474189 1 mg Trypsin proteas 1mg
15978006 20μ g Trypsin/Lys-C proteasblandning 20µg
15956915 5 x 20μ g Trypsin/Lys-C proteasblandning Paket med 5
16376562 100μ g Trypsin/Lys-C proteasblandning -
11834201 1 x 20μ g Lys-C endoproteinas 20µg
15561995 100μ g Lys-C proteas 100µg
13464189 5 x 20μ g Trypsin proteas Paket med 5
13454189 5 x 100μ g Trypsin proteas Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 11844201 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 90053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3100.00 SEK
    2696.65 SEK / 2µg
    Save 403.35 SEK
    13% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
Add to basket
Add to basket
Förbättra sekvenstäckning och proteinidentifiering för masspektrometri med högkvalitativa, MS-grade proteaser tillhandahållna i stabila flytande eller lyofiliserade format. Varje proteas är lämpligt för matsmältningsarbetsflöden antingen i lösning eller i gel, och varje proteas kan användas individuellt eller i kombination för att förbättra proteinsekvenstäckningen.
Proteinkarakterisering, identifiering och kvantifiering av MS börjar med effektiv, reproducerbar proteinnedbrytning. Sekvensspecifika proteaser används för att klyva proteiner till mindre fragment eller peptider. Trypsin är det proteas som väljs för proteinnedbrytning. Emellertid kan separat eller sekventiell digestion med alternativa proteaser förbättra individuell proteinsekvenstäckning eller generera unika peptidsekvenser för olika MS-applikationer.
Exceptionell selektivitet —trypsin har> 95 % C-terminal lysin- och argininspecificitet; LysC har> 90 % C-terminal lysinklyvningsspecificitet
Hög renhet —ingen detekterbar kymotrypsinaktivitet (trypsin)
Komplett digestion —trypsin/LysC enzymkombination minskar tryptiska missade klyvningar
Förbättrad stabilitet —trypsin kemiskt modifierat för minskad autolytisk aktivitet
Behändiga —enzymer tillhandahålls i stabila lyofiliserade eller flytande format
Trypsinproteas är ett masspektrometrisk (MS)-gradigt serinproteas som härrör från pankreasextrakt från svin som specifikt klyver vid karboxylsidan av lysin- och argininrester. Enzymet är TPCK-behandlat för att eliminera kymotryptisk aktivitet och kemiskt modifierat genom metylering, vilket ger en mycket aktiv och mer stabil form av enzymet. Trypsinproteas kan tolerera vanliga delvis denaturerande tillstånd, såsom 0,1 % SDS, 1 M urea och 10 % acetonitril. Trypsinproteas är mest aktivt vid pH 7 till 9 och kan inaktiveras reversibelt vid pH< 4. Trypsin kan köpas lyofiliserat i 1 mg 5-pack om 20μ g eller 100μ g kvantiteter och i lösning vid 100μ g.
Lys-C Protease är ett masspektrometrisk (MS)-grade serinproteas isolerat från Lysobacter enzymogenes. Lys-C-proteas har hög aktivitet och specificitet för lysinrester, vilket resulterar i större peptider och mindre provkomplexitet än trypsin (dvs. färre peptider). Till skillnad från trypsin kan Lys-C Protease klyva lysiner följt av proliner, vilket gör det idealiskt för sekventiell proteinnedbrytning följt av trypsin för att minska missade klyvningar. Dessa unika Lys-C-proteasegenskaper säkerställer hög matsmältningseffektivitet när de används ensamma eller följs av tryptisk matsmältning. Dessutom har Lys-C prototypiska peptider vanligtvis högre laddningstillstånd, vilket gör det till ett valfritt enzym för användning med ETD-fragmentering.
Lys-C-proteas används vanligtvis i arbetsflöden för anrikning av fosfopeptider eftersom det genererar peptider med primära aminer vid både N- och C-terminalen, vilket gör att fragmenten kan dubbelmärkas med aminreaktiva isobariska taggar. Detta resulterar i förbättrad peptidjonisering och förbättrade gränser för kvantifiering eftersom fler fragmentjoner kan återisoleras under MS3-förvärv. Detta enzym kan användas för matsmältningsarbetsflöden i lösning eller i gel för att producera peptider för identifiering av LC-MS/MS-protein.
Effektiv proteinnedbrytning kan slutföras på två timmar vid 37 °C. Lys-C-proteas förblir aktivt under starkt denaturerande förhållanden, såsom 8 M urea, 2 M guanidin-HCl, 1 % SDS, 2 % CHAPS och 40 % acetonitril, och fungerar väl vid pH 7 9 (–maximal aktivitet vid pH 8). Detta lyofiliserade enzym har en massa på 30 kDa och är stabilt i ett år när det lagras vid– 20 °C. Detta Lys-C-enzym är förpackat lyofiliserat (20μ g eller 100μ g kvantiteter).
Trypsin/Lys-C Protease Mix är en lyofiliserad blandning av trypsin och LysC-proteaser som har optimerats för att förbättra matsmältningseffektiviteten hos proteiner. Även om trypsin rutinmässigt används för proteinnedbrytning, är detta proteas ensamt inte tillräckligt för att fullständigt smälta proteiner vid karboxyländen av lysin- och argininrester. Därför kombineras Lys-C-proteas vanligtvis med trypsin för att sekventiellt smälta proteiner med färre missade klyvningar. Trypsin/Lys-C Protease Mix tillhandahålls i flexibla format om 20 stμ g, 5 x 20μ g eller 100μ g. Matsmältningen kan slutföras på så lite som 1,5 3 –timmar eller upp till över natten, beroende på förhållandet mellan enzym och protein.
Kymotrypsin, GluC, Asp-N-proteaser
• Ökad sekvenstäckning —bättre proteinkarakterisering är resultatet av överlappande peptider med komplementära kromatografiska, joniserings- och fragmenteringsegenskaper
• Hög specifik aktivitet —varje proteas har utmärkt enzymatisk specificitet
• Stabil —tillhandahålls i ett frystorkat format
Asp-N Protease är ett zinkmetalloproteinas av MS-grad som härrör från en mutant stam av Pseudomonas fragi och kräver en spårmängd zink för aktivitet. Asp-N-proteas klyver främst på aminosidan av aspartat och cysteinsyra som är ett resultat av cysteinoxidation. Klyvning kan också ske vid glutaminsyra; emellertid är klyvningshastigheten vid glutamylresten signifikant lägre än klyvningshastigheten vid asparaginsyraresten. Asp-N Protease kan effektivt smälta protein på –2 20 timmar vid °37 C med aktivitet större än 20 000 enheter/mg protein och förblir aktivt under denaturerande förhållanden, såsom 1 M urea, 2 M guanidin ·HCl, 0,1 % SDS, 2 % CHAPS, och 10 % acetonitri vid pHle, 6 % med optimal –aktivitet. Detta lyofiliserade enzym har en massa på 27 kDa och är stabilt i ett år när det lagras vid -20 °C.
Glu-C-proteas , även kallat V-8-proteas, är ett serinproteas av MS-kvalitet isolerat från Staphylococcus aureus. Glu-C Protease klyver specifikt karboxylsidan av glutaminsyrarester i ammoniumbikarbonat- och ammoniumacetatbuffertar, vilket genererar ett begränsat antal peptidfragment. Klyvning kan också ske vid både glutaminsyra och asparaginsyrarester i fosfatbuffertar. Glu-C Protease kan effektivt smälta protein på –5 18 timmar vid °37 C med aktivitet större än 500 enheter/mg protein och förblir aktivt under denaturerande förhållanden, såsom 2 M urea, 1 M guanidin HCl, ·0,1 % SDS, 2 % CHAPS och 20 % acetonitril. Glu-C-proteasaktivitet är optimal vid pH 8. Detta lyofiliserade enzym har en massa på 27 kDa och är stabilt i ett år när det lagras vid -20 °C.
Chymotrypsin Protease är ett MS-grade endoproteinas isolerat från bovin pankreas som specifikt spjälkar på karboxylsidan av tyrosin, fenylalanin, tryptofan och leucin. Två dominerande former av kymotrypsinproteas, A och B, finns i lika stora mängder i bovin pankreas. De är liknande proteiner (80 % homologi) men har olika proteolytiska egenskaper. Båda formerna av kymotrypsinproteas finns i Thermo Scientific Kymotrypsin proteas. Eftersom trypsin kan renas tillsammans med kymotrypsinproteas som härrör från naturliga källor, har Chymotrypsin Protease behandlats med TLCK för att eliminera potentiell tryptisk aktivitet, vilket förbättrar matsmältningsspecificiteten. Kymotrypsinproteas kan tolerera milda denaturerande tillstånd, såsom 0,1 % SDS, 2 M urea, 2 M guanidin HCl, 1 ·% CHAPS och 30 % acetonitril, med optimal aktivitet vid pH 7,5 8,–5. Detta lyofiliserade enzym har en massa på 25 kDa och är stabilt i ett år när det lagras vid -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Asp-N endoproteinas
Produktlinje Pierce
Innehåll och lagring Förvara vid -°20 C i en frostfri frys.
Utgångsmaterial Proteinprover, Celllysat
Slutlig produkttyp Peptid
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Protein Digestion
Kvantitet 2μ g
Kvalitet MS
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Mass Spectrometry Grade Proteases
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase