Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Universell nukleas för celllys
Produktkod. 12156490 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 kU
25 kU
5 kU
Förpackningsstorlek:
100ku
25ku
5ku
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12156490 25 kU 25ku
12146490 5 kU 5ku
12391963 100 kU 100ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12156490 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2820.00 SEK
    2368.65 SEK / 25ku
    Save 451.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Idealisk för en mängd olika applikationer där fullständig nedbrytning av nukleinsyror behövs och kan användas i kombination med cellysbuffertar.
Thermo Scientific Pierce Universell nukleas för celllysering är idealisk för en mängd olika tillämpningar där fullständig nedbrytning av nukleinsyror krävs vid tillverkning av celllysat.
Egenskaper hos universell nukleas för celllys:
  • Bredspektrumsnedbrytning—bryter ner alla former av DNA och RNA
  • Enzymnukleas av högsta kvalitet—är ≥99 % rent, enligt SDS-PAGE
  • Robust aktivitet—hundrafalt större specifik aktivitet än DNase I
  • Versatile—kan användas med en mängd olika celllysreagenser
Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis är en genetiskt modifierad endonukleas från Serratia marcescens. Enzymet produceras och renas från E. coli och består av två identiska 30-kDa-underenheter med två kritiska disulfidbindningar. Denna urskillningslösa endonukleas bryter ner enkelsträngat, dubbelsträngat, linjärt och cirkulärt DNA och RNA och är effektivt över ett brett temperatur- och pH-intervall. Detta enzym har hög specifik aktivitet (100 gånger högre än DNase I) och ökad termisk stabilitet jämfört med andra nukleaser. Pierce Universal Nukleas är ≥99 rent enzym, är fritt från mätbar proteasaktivitet och tillförs vid 250 U/μl. Pierce Universal Nukleas för celllysering är identisk i prestanda med Benzonase™ nukleas (EMD Merck).
Användningsområden:
  • Användning med B-PER, Y-PER eller andra kommersiella eller hembryggda celllysreagenser och/eller mekanisk störning för att minska viskositeten i proteinextrakt
  • Ta bort DNA och RNA från rekombinanta proteinpreparat innan nedströms bearbetning
Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis används ofta för att minska viskositeten hos bakteriella och däggdjursproteinextrakt för nedströms användning genom att ta bort nukleinsyrorna från proteinpreparat. Enzymet bryter helt ner nukleinsyror till oligonukleotider som är mindre än 5 baser långa. Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis hjälper till att förbättra separationen av lysatpellet från supernatanten, förbättrar filtreringen av det behandlade lysatet, förbättrar kromatografins bearbetningstid och ökar den totala proteinavkastningen. Endonukleaset har också visat sig förbättra kompatibiliteten hos proteinextrakt för 2D-gelelektrofores. En enhet motsvarar mängden enzym som krävs för att uppnå en förändring på 1,0 i absorptionen vid 260 nm av sonikerat sill-DNA under 30 minuter vid 37 °C, enligt standardnukleas från Merck™ Serratia marcescens volymaktivitetsanalys.
Relaterade produkter
Mikrokokkal nukleaslösning (≥ 1 enhet/μl) (Kat. Nr. 88216)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cell Lysis Enzyme
Innehåll och lagring Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme, skyddat från direkt solljus.
Form Vätska
Produktlinje Pierce
Buffert Lysis Buffer
Reagenstyp Enzym för celllys
Enzym Nuclease
Kvantitet 25 kU